Merck
A2250
Supelco
ワルファリン
analytical standard
別名:
4-ヒドロキシ-3-(3-オキソ-1-フェニルブチル)クマリン, クマフェン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥24,600
¥24,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥24,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H16O4
CAS番号:
分子量:
308.33
Beilstein:
8868198
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥24,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
認証
EPA 1694
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
162-164 °C (lit.)
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3
InChI Key
PJVWKTKQMONHTI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... VKORC1(79001)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品の試験成績書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A2250-25G:
A2250-VAR:
A2250-1G:
A2250-10G:4548173946832
A2250-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Matthew W Sherwood et al.
Circulation, 129(18), 1850-1859 (2014-02-21)
During long-term anticoagulation in atrial fibrillation, temporary interruptions (TIs) of therapy are common, but the relationship between patient outcomes and TIs has not been well studied. We sought to determine reasons for TI, the characteristics of patients undergoing TI, and
Ye Wang et al.
Cardiovascular drugs and therapy, 28(6), 575-585 (2014-10-17)
This study aimed to evaluate the cost-effectiveness of dabigatran and rivaroxaban compared with warfarin for the prevention of stroke in patients with atrial fibrillation (AF) in Singapore. A Markov model was constructed to compare the lifetime costs, quality-adjusted life-years (QALYs)
Shinji Kamisuki et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(13), 4923-4927 (2011-05-13)
Fatostatin, a recently discovered small molecule that inhibits activation of sterol regulatory element-binding protein (SREBP), blocks biosynthesis and accumulation of fat in obese mice. We synthesized and evaluated a series of fatostatin derivatives. Our structure-activity relationships led to the identification
Minoru Yabuta et al.
Journal of vascular and interventional radiology : JVIR, 25(9), 1406-1412 (2014-05-24)
To evaluate retrospectively the long-term outcomes of percutaneous transhepatic balloon angioplasty performed for portal vein stenosis (PVS) after pediatric living donor liver transplantation (LDLT). Between October 1997 and December 2013, of 527 pediatric patients (age < 18 y) who underwent
Tomasz Baron et al.
Heart (British Cardiac Society), 101(2), 101-106 (2014-10-22)
We aimed to assess differences in incidence, clinical features, current treatment strategies and outcome in patients with type 2 vs. type 1 acute myocardial infarction (AMI). All 20 138 hospitalisations in Sweden with a diagnosis of AMI registered during 2011 in
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf