Merck
G0660
Sigma-Aldrich
α-グルコシダーゼ from Saccharomyces cerevisiae
greener alternative
recombinant, expressed in proprietary host, lyophilized powder, ≥100 units/mg protein
別名:
α-D-グルコシダーゼ, α-D-グルコシドグルコヒドロラーゼ, マルターゼ 酵母由来
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
750 UNITS
¥41,100
¥41,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
750 UNITS
¥41,100
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
¥41,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in proprietary host
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥100 units/mg protein
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bakers yeast ... MAL12(853209) , MAL32(852602)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、よりグリーンな代替製品をお客様にお届けすることをお約束いたします。この製品をデンプン加水分解研究に使用したとき、エネルギー効率および廃棄物削減効果の強化が見られました。詳細な情報につきましては弊社のニュースレターBiofiles の記事をご覧ください。
アプリケーション
α-アミラーゼの定量用および多様な1'-O-ショ糖エステルおよび1-O-フルクトースエステルの合成用
生物化学的/生理学的作用
末端の非還元型1→4-結合D-グルコース残基を加水分解し、D-グルコースを遊離します。
単位の定義
1 unitは、pH 6.8、37°C、1分間に、1.0 μmolのD-グルコースをp-ニトロフェニルα-D-グルコシドから遊離させる酵素量です。
物理的形状
凍結乾燥粉末 (リン酸カリウムバッファ-塩, pH 7.15, 約70%ラクト-ス含有)
アナリシスノート
タンパク質はビウレット法で測定。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G0660-750UN:
G0660-BULK:
G0660-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yuheng Hu et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 34(1), 15-30 (2018-10-27)
A variety of substituted 3-arylcoumarin derivatives were synthesised through microwave radiation heating. The method has characteristics of environmental friendliness, economy, simple separation, and purification process, less by-products and high reaction yield. Those 3-arylcoumarin derivatives were screened for antioxidant, α-glucosidase inhibitory
M Ali et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 35(1), 692-701 (2020-03-12)
A new series of thiobarbituric (thiopyrimidine trione) enamine derivatives and its analogues barbituric acid derivatives was synthesised, characterised, and screen for in vitro evaluation of α-glucosidase enzyme inhibition and anti-glycation activity. This series of compounds were found to inhibit α-glucosidase activity
Qiulian He et al.
Journal of oleo science, 71(6), 863-873 (2022-05-19)
In this study, some phenolic compounds including 4-Hexylresorcinol, 5-Pentadecylresorcinol, 5-Tricosylresorcinol, Bilobol, and Urushiol were tested against α-glycosidase enzyme from Saccharomyces cerevisiae and sorbitol dehydrogenase enzymes from sheep liver. These compounds determined good inhibition properties against α-glycosidase and sorbitol dehydrogenase (SDH)
Ton That Huu Dat et al.
Antibiotics (Basel, Switzerland), 10(12) (2021-12-25)
Mangrove plant endophytic bacteria are prolific sources of bioactive secondary metabolites. In the present study, twenty-three endophytic bacteria were isolated from the fresh roots of the mangrove plant Rhizophora apiculata. The identification of isolates by 16S rRNA gene sequences revealed
Bernard Ntezimana et al.
Foods (Basel, Switzerland), 10(11) (2021-11-28)
The present study emphasizes the effect of withering time set at 4 ± 0.5 h (WT4), 6 ± 0.5 h (WT6), 8 ± 0.5 h (WT8), 10 ± 0.5 h (WT10), and 12 ± 0.5 h (WT12) on the sensory
プロトコル
Enzymatic Assay of α-Glucosidase by the Modified Boehenger Procedure (EC 3.2.1.20)