Merck
G4511
Sigma-Aldrich
β-グルコシダーゼ from almonds
greener alternative
lyophilized powder, 10-50 units/mg solid
別名:
β-D-グルコシドグルコヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 UNITS
¥31,500
250 UNITS
¥56,700
1000 UNITS
¥189,000
¥31,500
出荷可能日2025年4月10日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 UNITS
¥31,500
250 UNITS
¥56,700
1000 UNITS
¥189,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥31,500
出荷可能日2025年4月10日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
フォーム
lyophilized powder
品質水準
比活性
10-50 units/mg solid
分子量
50-75 kDa
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
salt, essentially free
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
βアーモンド由来の-グルコシダーゼはグリコシドヒドロラーゼのファミリー1に属します。アーモンドにはプルナシンヒドロラーゼ(PH)およびアミグダリンヒドロラーゼはが含まれています。アーモンドには9種類のPHが含まれます。PHはシグナルペプチド配列を有し、分子量は50~75 kDaです。[1]PHにはITENG、NEPおよびINKKGIEYYモチーフが保存されており、N-グリコシル化部位を有します。[1]
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、よりグリーンな代替製品をお客様にお届けすることをお約束いたします。この製品は、セルロース系エタノールの研究に使用したときにエネルギー効率が高くなり、廃棄物を抑制するように改善されています。詳細な情報につきましては弊社のニュースレターBiofilesの記事をご覧ください。
アプリケーション
βアーモンド由来-グルコシダーゼは、次の用途で使用されています。
  • 1,5-ジデオキシ-1,5-イミノ-d-キシリトール(DIX)による酵素阻害の研究。[2]
  • Talaromyce leycettanus由来のβ-グルコシダーゼによるダイズイソフラボングリコシド分解との比較を行うときのコントロールとして。[3]
  • 酵母による糖化中および発酵中の培地成分として。[4]
β-グルコシダーゼは、様々な潜在的用途と共に、医薬品、化粧品、洗剤産業におけるグルコシドとフコシドの合成、フラボノイドグリコシドとイソフラボノイドグリコシドからの非糖部の加水分解による除去、フルーツジュースとワインの芳香の強化、オリゴ糖の生合成にも用いられています。
生物化学的/生理学的作用
プルナシンヒドロラーゼ(PH)は、プルナシンをマンデロニトリルとグルコースに分解するβ-グルコシダーゼです。アミグダリンヒドロラーゼは、アミグダリンをプルナシンとグルコースに加水分解します。[1]β-グルコシダーゼは中間安定性であり、60°C以上の温度に感受性です。高圧に対し高度に感受性です。[5]
βグルコシダーゼはβ-D-グルコシドの糖鎖残基を結合するβ-グリコシド結合の加水分解に関与します。エンドグルカナーゼとエキソグルカナーゼが生成したセロビオースとセロオリゴ糖をグルコースに変換します。
単位の定義
1ユニットは、pH 5.0、37°C、1分間で、1.0 µmolのグルコースをサリシンから遊離させる酵素量です。
調製ノート
クロマトグラフィ-精製済み
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G4511-VAR:
G4511-1KU:
G4511-BULK:
G4511-100UN:
G4511-100UN-PW:
G4511-250UN-PW:
G4511-1KU-PW:
G4511-250UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rosalinda Mazzei et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 908-908 (2020-10-30)
Natural products and herbal therapies represent a thriving field of research, but methods for the production of plant-derived compounds with a significative biological activity by synthetic methods are required. Conventional commercial production by chemical synthesis or solvent extraction is not
Roslyn M Gleadow et al.
Planta, 254(6), 119-119 (2021-11-12)
Developmental and organ-specific expression of genes in dhurrin biosynthesis, bio-activation, and recycling offers dynamic metabolic responses optimizing growth and defence responses in Sorghum. Plant defence models evaluate the costs and benefits of resource investments at different stages in the life
Utilization of simultaneous saccharification and fermentation residues as feedstock for lipid accumulation in Rhodococcus opacus
Le RK, et al.
AMB Express, 7(1), 185-185 (2017)
Alistair L Wilkins et al.
Toxins, 13(8) (2021-08-27)
Two high-mass polar compounds were observed in aqueous side-fractions from the purification of okadaic acid (1) and dinophysistoxin-2 (2) from Dinophysis blooms in Spain and Norway. These were isolated and shown to be 24-O-β-d-glucosides of 1 and 2 (4 and
Matthias Lechtenberg et al.
Planta medica, 88(13), 1209-1222 (2021-11-17)
A systematic survey of Aralia spinosa (Araliaceae), covering an entire growing season and including aboveground organs at various developmental stages, revealed that only about half of all samples collected showed cyanogenesis. Cyanogenesis was detected in inflorescences and leaves but is
資料
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
質問
  1. What is the recommended method for storing stock solutions of item G4511, β-Glucosidase from almonds?
    1 回答
    1. The β-Glucosidase from almonds should be stored in a solvent at -80°C for up to 6 months, or at -20°C for up to 1 month.