アッセイ
≥98% (TLC)
形状
solid
保管条件
under inert gas
溶解性
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.OC[C@H]1NC[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H11NO3.ClH/c7-2-3-5(9)4(8)1-6-3;/h3-9H,1-2H2;1H/t3-,4-,5-;/m1./s1
InChI Key
PZGVJCJRMKIVLJ-DEVUXVJFSA-N
遺伝子情報
human ... PYGB(5834) , PYGBL(5835) , PYGL(5836) , PYGM(5837)
mouse ... Gaa(14387) , Glb1(12091) , Treh(58866)
rat ... Man2a1(25478) , Pygl(64035) , Si(25588)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
注意
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D1542-BULK:
D1542-10MG-PW:
D1542-25MG-PW:
D1542-1MG:
D1542-25MG:
D1542-10MG:
D1542-VAR:
D1542-5MG:
試験成績書(COA)