Merck
FD250S
Sigma-Aldrich
フルオレセインイソチオシアナート–デキストラン
average mol wt 250,000
別名:
FITC–デキストラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
結合体
FITC conjugate
形状
powder
分子量
average mol wt 250,000
標識化の程度
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
yellow to orange
溶解性
water: 25 mg/mL, clear, yellow
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
デキストランは、無水グルコースのポリマーです。約95%のアルファD-(166)リンケージで構成されています。残りの(163)リンケージは、デキストランの分岐の原因になります。分岐の長さに関するデータの矛盾から、平均的な分岐の長さは3グルコース単位未満であることが分かります。しかし、その他の方法から、50を超えるグルコース単位の分岐が存在することが示されます。ネイティブデキストランの分子量(MW)は、900万~5億の範囲であることが分かっています。MWが低いデキストランは、分岐がわずかに少なく、MW分布の範囲が狭くなります。MWが10,000を超えるデキストランは、高度に分岐しているように動作します。デキストラン分子の対称性は、MWが増加するにつれて高まります。MWが2,000~10,000のデキストランは、拡張可能なコイルの特性を示します。MWが2,000未満の場合、デキストランはさらに棒状になります。デキストランのMWは、低角度レーザー光散乱、サイズ排除クロマトグラフィー、銅錯化、アントロン試薬比色還元末端糖測定、および粘度のいずれか1つ以上によって測定します。
アプリケーション
FITC-デキストランは、微小蛍光定量法を利用した微小循環および細胞透過性の研究に広く使用されます。FITC-デキストランは、植物細胞壁の多孔性と毛細血管透過性の研究に使用されています。血漿たんぱく質は、FITC-デキストランと結合しないことが示されています。
FITC-デキストランは、血流、膜損傷、血管ドレナージ、腎排泄などのプロセスの測定をサポートする蛍光フラックストレーサー化合物として、心血管、微小循環、灌流、細胞単層、および細胞膜透過性の研究に使用されます。小さなFITC-デキストランは、エンドサイトーシスなどのプロセスの測定にも使用されます。FITC-デキストラン250(FD 250)は、プロトプラストに分子を送達し、ヒドロゲルやリポソームなどの構造から薬物放出を研究する方法を開発するためのモデル化合物として使用できます。微小血管および血液脳関門を研究するためのモデル化合物として使用できます。
フルオロセインイソチオシアナートで標識されたデキストランは、動物における灌流試験に使用することが可能です。
調製ノート
シグマは、一般にFITCデキストランの水溶性を25 mg/mL以上の濃度で試験します。溶液は光から保護しなければなりません。in vivoでのFITC-デキストランは、24時間を超える安定性を有します。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なデキストランを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
FD250S-VAR:
FD250S-1G:
FD250S-250MG:
FD250S-100MG:
FD250S-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fabiana Gomes da Conceição et al.
Clinics (Sao Paulo, Brazil), 67(8), 923-929 (2012-09-06)
Ischemic preconditioning and some drugs can protect tissues from injury by preserving microcirculation. This study evaluated vascular permeability in a hamster cheek pouch preparation using either short ischemic periods or bradykinin as preconditioning stimuli followed by 30 min of ischemia/reperfusion.
Jennifer L Guerriero et al.
Nature, 543(7645), 428-432 (2017-03-09)
Although the main focus of immuno-oncology has been manipulating the adaptive immune system, harnessing both the innate and adaptive arms of the immune system might produce superior tumour reduction and elimination. Tumour-associated macrophages often have net pro-tumour effects, but their
Cerec Omnicam - Intraoralscan 2.0.
K Wiedhahn et al.
International journal of computerized dentistry, 15(3), 199-205 (2012-12-21)
Fusanori Yotsumoto et al.
Oncoimmunology, 4(4), e1001204-e1001204 (2015-07-03)
Early stage growth of intracranial B16F10 tumors is reduced by 87% in myeloid-specific NG2 null (Mac-NG2ko) mice and by 77% in pericyte-specific NG2 null (PC-NG2ko) mice, demonstrating the importance of the NG2 proteoglycan in each of these stromal compartments. In
Cristiana Marcozzi et al.
Regenerative medicine, 15(9), 2085-2098 (2020-11-18)
Aim: The proposal of this study was to evaluate, in vitro, the potential paracrine effect of human adipose-derived stem cells (hASCs) to promote lymphangiogenesis in lymphatic endothelial cells isolated from rat diaphragmatic lymphatic vessels. Materials & methods: ELISA on VEGFA, VEGFC and
関連コンテンツ
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.