Merck
F3503
Sigma-Aldrich
5-フルオロ-2′-デオキシウリジン 5′-一リン酸 ナトリウム塩
~85%
別名:
FdUMP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥43,700
25 MG
¥174,000
¥43,700
出荷可能日2025年4月10日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥43,700
25 MG
¥174,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12FN2O8P
CAS番号:
分子量:
326.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
¥43,700
出荷可能日2025年4月10日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
アッセイ
~85%
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(O)=O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12FN2O8P.Na.H/c10-4-2-12(9(15)11-8(4)14)7-1-5(13)6(20-7)3-19-21(16,17)18;;/h2,5-7,13H,1,3H2,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
InChI Key
DGEOOGBABXVZPJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
5- 5-fluoro-2′-deoxyuridylate (FdUMP) is an intracellularly generated metabolite of 5-Fluorouracil (5-FU), a widely used reagent in molecular biology to study DNA synthesis and metabolism.[1]
アプリケーション
It has been used:
  • as an anti-mitotic agent for culturing mouse primary cortical neurons.[2][3]
  • as a component of feeding media in the culturing of mouse primary cortical neurons.[4]
  • in studies on the activity and function of thymidylate synthase (TS).
生物化学的/生理学的作用
5-Fluoro-2′-deoxyuridine 5′-monophosphate sodium salt (FdUMP) is an DNA synthesis inhibitor. FdUMP along with RNA synthesis inhibitor 3′-C-ethinylcytidine induces cell death in cervical cancer cells at nanomolar concentrations.[5]
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
F3503-BULK:
F3503-5MG:
F3503-VAR:
F3503-25MG:
F3503-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
W H Gmeiner
Current medicinal chemistry, 12(2), 191-202 (2005-01-11)
Thymidylate synthase (TS) is a well-validated target for cancer chemotherapy. TS was established as the principal target of the widely used anticancer drug 5-fluorouracil (5FU). The 5FU metabolite FdUMP forms a covalent complex with TS that is stabilized by 5-formyl
Induction of apoptosis in cervical cancer cells by the duplex drug 5-FdU--ECyd, coupling 2?-deoxy-5-fluorouridine and 3?-C-ethinylcytidine
Schott S and Bruning A
Gynecologic Oncology, 135(2), 342-348 (2014)
Yoshihiro Nabeya et al.
Cancer science, 102(8), 1509-1515 (2011-05-13)
Thymidylate synthase (TS) plays a major role in the response to 5-fluorouracil (5-FU) by binding directly to the 5-FU metabolite, 5-fluoro-dUMP (FdUMP). The change in the TS expression levels after 5-FU administration was examined in parallel to 5-FU responsiveness in
A high-throughput assay for mRNA silencing in primary cortical neurons in vitro with oligonucleotide therapeutics
Alterma n JF, et al.
Bio-protocol, 7(16) (2017)
Hydrophobicity of Lipid-Conjugated siRNAs Predicts Productive Loading to Small Extracellular Vesicles
Biscans A, et al.
Molecular Therapy, 26(6), 1520-1528 (2018)