スキップする
74480
L-ノルエピネフリン 塩酸塩
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
別名:
L-アルテレノール 塩酸塩, L-ノルアドレナリン 塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥28,600
1 g
出荷予測2026年6月17日from市川市大町368
¥144,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
205.64
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-345-5
Beilstein/REAXYS Number:
3916100
MDL number:
Assay:
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Form:
crystals
¥28,600
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
crystals
optical activity
[α]20/D −38.5±5°, c = 2% in H2O
mp
~150 °C (dec.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1H/t8-;/m0./s1
InChI key
FQTFHMSZCSUVEU-QRPNPIFTSA-N
Biochem/physiol Actions
副腎髄質ストレスホルモンで、攻撃・逃避反応のメディエーター、神経節後の交感(アドレナリン性)神経系における主な神経伝達物質です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A7256A7257I134
form
crystals
form
crystalline
form
crystalline
form
powder
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mp
~150 °C (dec.)
mp
-
mp
-
mp
-
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
rat ... Adra1a(29412), Adra1d(29413), Adra2a(25083), Adrb1(24925), Adrb2(24176), Drd1a(24316), Drd2(24318)
Gene Information
-
optical activity
[α]20/D −38.5±5°, c = 2% in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)