由来生物
synthetic (organic)
グレード
Sigma Grade
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(O)=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H13N2O8P.Na.H/c12-5-3-8(11-2-1-7(13)10-9(11)14)19-6(5)4-18-20(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,12H,3-4H2,(H,10,13,14)(H2,15,16,17);;
InChI Key
WXIVKKBDJOCRNB-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- in ultraperformance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC/MS/MS) assay
- to stimulate proliferation of peripheral blood mononuclear cell (PBMCs) exposed to influenza virus antigen
- in thymidylate synthase activity assay Helicobacter pylori
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D3876-VAR:
D3876-BULK:
D3876-100MG:
D3876-250MG:
D3876-500MG:
D3876-1G:
試験成績書(COA)