Merck
F1879
Sigma-Aldrich
ホルムアルデヒドデヒドロゲナーゼ Pseudomonassp. (シュードモナス)由来
lyophilized powder, 1.0-6.0 units/mg solid
別名:
FDH, ホルムアルデヒド:NAD+オキシドレダクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
形状
lyophilized powder
比活性
1.0-6.0 units/mg solid
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホルムアルデヒドデヒドロゲナーゼ(FDH)は、中鎖アルコールデヒドロゲナーゼファミリーに属します。FDHは、Pseudomonas aeruginosaのfdhAおよびfdhB遺伝子にコードされています。P. aeruginosaおよびP. putidaのFDH配列は保存されており、相同性を示します。FDHは、触媒活性部位に亜鉛を持つ二量体および三量体として存在します。単量体は、アミノ残基350~400個に相当します。
アプリケーション
Pseudomonas sp.由来のホルムアルデヒドデヒドロゲナーゼは、以下に使用されています:
  • リジン特異的デメチラーゼ1(LSD1)の脱メチル化FDHアッセイ向けの検量線作成およびホルムアルデヒドデヒドロゲナーゼ(FDH)アッセイ。
  • 医薬品、廃水、ワクチン、工業製品に含まれるホルムアルデヒドを検出するバイオセンサーとして。
  • ペクチンメチルエステラーゼ(PME)を用いる共役酵素アッセイ。
生物化学的/生理学的作用
ホルムアルデヒドデヒドロゲナーゼ(FDH)は、電子受容体としてのNAD+によりホルムアルデヒドをギ酸へと酸化する反応を触媒する酵素です。ホルムアルデヒドデヒドロゲナーゼは、ヒスチジンやバニリン酸などの化合物の代謝における毒性産物であるホルムアルデヒドの生物学的解毒作用に関与します。解毒作用はホルムアルデヒドの二酸化炭素への変換によります。 FDHは、S-ニトロソグルタチオンを分解することにより、哺乳動物細胞におけるタンパク質のS-ニトロソ化を調節する上で重要な役割を果たします。また、内因性ニトロシル化剤であるS-ニトロソグルタチオン(GSNO)の還元を触媒することにより、ニトロソチオールのホメオスタシスの調節にも関与します。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.5、37°C、1分間で、1.0 μmolのホルムアルデヒドをギ酸へと酸化する酵素量です。
物理的形状
約70%の安定化剤(Mg2+、Ca2+、ウシ血清アルブミン、グリシン、リジン)を含む凍結乾燥粉末
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F1879-5UN:
F1879-25UN:
F1879-VAR:
F1879-50UN:
F1879-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The role of a formaldehyde dehydrogenase-glutathione pathway in protein S-nitrosation in mammalian cells
Haqqani A S, et al.
Nitric Oxide, 9(3), 172-181 (2003)
Structure of formaldehyde dehydrogenase from Pseudomonas aeruginosa: the binary complex with the cofactor NAD+
Liao Y, et al.
Acta Crystallographica. Section F, Structural Biology Communications, 69(9), 967-972 (2013)
Expression, purification, and characterization of formaldehyde dehydrogenase from Pseudomonas aeruginosa
Zhang W, et al.
Protein Expression and Purification, 92(2), 208-213 (2013)
In Vitro Enzyme Assays for JmjC-Domain-Containing Lysine Histone Demethylases (JmjC-KDMs)
Tarhonskaya H, et al.
Current protocols in pharmacology, 80(1), 3-15 (2018)
Expression, purification, and characterization of formaldehyde dehydrogenase from Pseudomonas aeruginosa
Zhang W, et al.
Protein Expression and Purification, 92(2), 208-213 (2013)