スキップする
FORMD-RO
Roche
ギ酸デヒドロゲナーゼ
from Candida boidinii
別名:
FDH, ギ酸塩:NAD酸化還元酵素
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
80 units
在庫あり出荷可能fromŽsìŽs‘å’¬368
¥30,200
250 units
在庫あり出荷可能fromŽsìŽs‘å’¬368
¥63,900
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
~0.4 units/mg protein (At 25 °C with formate as the substrate.)
Biological source:
yeast (Candida boidini)
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
≥10-20 % (w/w)
¥30,200
在庫あり出荷可能詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
yeast (Candida boidini)
recombinant
expressed in E. coli
form
lyophilized
specific activity
~0.4 units/mg protein (At 25 °C with formate as the substrate.)
mol wt
74 kDa
packaging
pkg of 250 U (10837016001), pkg of 80 U (10244678001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
≥10-20 % (w/w)
technique(s)
activity assay: suitable
color
off-white
optimum pH
7.5-8.5
solubility
water: soluble 10 g/L
suitability
suitable for gel electrophoresis
UniProt accession no.
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
ADH <0.0500%, LDH <0.0500%, MDH <0.1000%
storage temp.
2-8°C
General description
ギ酸塩:NAD+酸化還元酵素
ギ酸デヒドロゲナーゼは、デヒドロゲナーゼのD特異的2-ヒドロキシ酸スーパーファミリーの一部です。2つの同一サブユニットから構成される二量体です。本酵素にはシステイン残基があり、その活性や構造の完全性に不可欠です。[1]
Application
NADHの補因子リサイクル系で最も広く使用されています。[2]
Biochem/physiol Actions
基質特異性およびkm
ギ酸デヒドロゲナーゼはギ酸塩(30°CおよびpH 7.5でKm = 13 mM;25°CおよびpH 7.5で11 mM)およびNAD(Km 0.09 mM;30°C;pH 7.5)とのみ反応します。酢酸塩、シュウ酸塩、乳酸塩、コハク酸塩、プロピオン酸塩、またはアスコルビン酸塩と反応せず、酵素がNADPを減少させません。
Preparation Note
乾燥した場所で保管
Analysis Note
混入物:<それぞれ0.005%のLDHとADH、<0.1% MDH
Other Notes
1単位(U)のギ酸デヒドロゲナーゼは、+25°C、pH 7.6で1分間に1 μmolのギ酸をCO2に酸化します。上記アッセイでは、酸化されたギ酸塩1 mmolあたり1 mmolのNADHが生成します。
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F8649LMDH-ROM1567
biological source
yeast (Candida boidini)
biological source
fungus (Candida boidinii)
biological source
Porcine heart (mitochondrial)
biological source
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
specific activity
~0.4 units/mg protein (At 25 °C with formate as the substrate.)
specific activity
5.0-15.0 units/mg protein
specific activity
~1200 units/mg protein (At 25 °C with oxaloacetate as the substrate.)
specific activity
≥600 units/mg protein (biuret)
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
concentration
≥10-20 % (w/w)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
wgk
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)