Merck
F8649
Sigma-Aldrich
ギ酸デヒドロゲナーゼ Candida boidinii由来
lyophilized powder, 5.0-15.0 units/mg protein
別名:
FDH, ギ酸:NAD+オキシドレダクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
fungus (Candida boidinii)
形状
lyophilized powder
比活性
5.0-15.0 units/mg protein
組成
Protein, 5.0-20.0% biuret
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ギ酸デヒドロゲナーゼ(FDH)は、大規模な工業プロセスにおける診断法に使用されます。一部のHIVプロテアーゼ及びマトリックスメタロプロテアーゼ阻害剤の一成分である、非天然アミノ酸tert-L-ロイシンの製造に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
ギ酸デヒドロゲナーゼは、植物のストレス応答に関与し、NAD+のNADHへの還元を触媒します。
ギ酸デヒドロゲナーゼは、酵母Candida boidiniiに豊富に存在する酵素(CbFDH)であり、メチロトローフ微生物のエネルギー供給と植物のストレス応答に重要な役割を果たします。
単位の定義
1ユニットは、β-NADの存在下で、pH 7.6、37°C、1分間に、1.0 μmolのギ酸を酸化して、CO2を生成する酵素量です。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F8649-BULK:
F8649-50UN:
F8649-500UN:
F8649-250UN:
F8649-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Do reactive oxygen species or does oxygen itself confer obligate anaerobiosis? The case of Bacteroides thetaiotaomicron.
Khademian, et al.
Molecular Microbiology, 114, 333-347 (2021)
Held in police custody.
A Skelt
Nursing times, 84(4), 50-52 (1988-01-02)
Jana Löwe et al.
Scientific reports, 8(1), 10436-10436 (2018-07-12)
A biotechnological process is reported, which enables an enzymatic reduction without the need for addition of an organic co-substrate for in situ-cofactor recycling. The process is based on merging the fields of enzymatic reductive amination with formate dehydrogenase-based in situ-cofactor
Mark Pryjma et al.
Journal of bacteriology, 194(15), 3803-3813 (2012-05-29)
Campylobacter jejuni is a food-borne bacterial pathogen that colonizes the intestinal tract and causes severe gastroenteritis. Interaction with host epithelial cells is thought to enhance severity of disease, and the ability of C. jejuni to modulate its metabolism in different
Yutaka Amao et al.
Faraday discussions, 155, 289-296 (2012-04-05)
Solar fuels, such as hydrogen gas produced from water and methanol produced from carbon dioxide reduction by artificial photosynthesis, have received considerable attention. In natural leaves the photosynthetic proteins are well-organized in the thylakoid membrane. To develop an artificial leaf