Merck
N7004
Sigma-Aldrich
β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド 水和物
greener alternative
≥96.5% (HPLC), ≥96.5% (spectrophotometric assay), from yeast
別名:
β-DPN, β-NAD, DPN, NAD, コチマーゼ, ジホスホピリジンヌクレオチド, ナダイド, 補酵素 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H27N7O14P2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
663.43 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
eCl@ss:
39200202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
由来生物
yeast
品質水準
アッセイ
≥96.5% (HPLC)
≥96.5% (spectrophotometric assay)
形状
powder
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 56
new score: 20
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
white to off-white
アプリケーション
metabolomics
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI Key
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD)は、その本来の「電子担体」としての役割を上回る極めて重要な補酵素であり、さまざまな細胞過程に影響を及ぼします。細胞生物学では、NADは電子伝達鎖における極めて重要な電子受容体として機能し、細胞の主要なエネルギー源であるATPの産生を促進します。この電子流は、基本的な細胞メンテナンスと複雑なシグナル伝達経路を持続させます。エネルギー関連の役割以外では、NADは動的なシグナル伝達分子として機能し、さまざまな刺激に対する細胞応答を決定づけます。NAD濃度の変動は、DNA修復、遺伝子発現、および細胞死のイベントをトリガして、細胞がストレスに適応して恒常性を維持できるようにします。
生化学的研究では、NADはサーチュイン、ポリ(ADP-リボース)ポリメラーゼ、およびcADP-リボースシンターゼなどの酵素にとって不可欠な補因子となっています。これらの酵素は、NAD+に依存して触媒作用をもたらし、タンパク質脱アセチル化、DNA修復、および細胞シグナル伝達などのプロセスに影響を及ぼします。メタボロミクスでは、NADは代謝経路において重要な役割を担うことから、細胞代謝を包括的に理解する上でも大いに注目されています。NADは、その他の複雑な細胞過程にも関与し、タンパク質機能に影響を及ぼす翻訳後修飾であるADP-リボシル化の基質として機能します。また、カルシウム動員および細胞通信に関与するセカンドメッセンジャー分子である環状ADP-リボースの前駆体としても機能します。NADの研究は老化などのさまざまな分野で期待されており、各分野でのその役割についての研究が活発化しています。また、神経変性疾患や代謝不均衡との関連についての研究も進んでいます。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つを順守したグリーン代替品をお客様にお届けすることをお約束します。本製品は、リエンジニアリング(再設計)製品のカテゴリーに属しており、グリーンケミストリーの原則「防止」、「危険有害性の低い化学合成」、「安全性の高い溶媒と補助剤」、「エネルギー効率を考慮した設計」、「再生可能資源の利用」、「事故防止のために安全性の高い化学物質を最初から選択する」における主な改善を表しています。 ここをクリックして、 DOZNスコアカードをご覧ください。
アプリケーション
β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド水和物は、下記の用途で用いられています:
  • NAD+メタボロミクスに関する研究用のNAD+標準溶液を調製するため
  • グルタミン酸ラセマーゼ反応のためのMurIアッセイ部分反応混合液の成分として
  • ゼブラフィッシュ胚染色用の発色溶液の成分とし
生物化学的/生理学的作用
電子受容体
特徴および利点
汎用性が高く、さまざまな実験用途と研究用途に適用可能。
包装
固体重量により梱包されています。
調製ノート
溶液を調製するためには、緩徐な加熱とソニケーションが必要と考えられます。
その他情報
NADの一般的な形態です。
メルクの生化学製品に関する追加情報については、このフォームに必要事項を入力してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N7004-250MG:4548174007068
N7004-100MG:
N7004-1G:4548174007051
N7004-100G:
N7004-500MG:
N7004-25G:4548174007075
N7004-VAR:
N7004-10G:4548174007044
N7004-5G:4548174007082
N7004-1G-C:
N7004-250MG-C:
N7004-100G-N:
N7004-PM:
N7004-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Ana P Gomes et al.
Cell, 155(7), 1624-1638 (2013-12-24)
Ever since eukaryotes subsumed the bacterial ancestor of mitochondria, the nuclear and mitochondrial genomes have had to closely coordinate their activities, as each encode different subunits of the oxidative phosphorylation (OXPHOS) system. Mitochondrial dysfunction is a hallmark of aging, but
Juhyung Lee et al.
Scientific reports, 8(1), 13676-13676 (2018-09-14)
Cyclin-dependent kinase 5 (CDK5) plays a pivotal role in neural development and neurodegeneration. CDK5 activity can be regulated by posttranslational modifications, including phosphorylation and S-nitrosylation. In this study, we demonstrate a novel mechanism by which the acetylation of CDK5 at
Justine Bellier et al.
Cell reports, 30(5), 1400-1416 (2020-02-06)
The use of cetuximab anti-epidermal growth factor receptor (anti-EGFR) antibodies has opened the era of targeted and personalized therapy in colorectal cancer (CRC). Poor response rates have been unequivocally shown in mutant KRAS and are even observed in a majority
Jeerus Sucharitakul et al.
The Journal of biological chemistry, 288(49), 35210-35221 (2013-10-17)
3-Hydroxybenzoate 6-hydroxylase (3HB6H) from Rhodococcus jostii RHA1 is an NADH-specific flavoprotein monooxygenase that catalyzes the para-hydroxylation of 3-hydroxybenzoate (3HB) to form 2,5-dihydroxybenzoate (2,5-DHB). Based on results from stopped-flow spectrophotometry, the reduced enzyme-3HB complex reacts with oxygen to form a C4a-peroxy
Brian J North et al.
The EMBO journal, 33(13), 1438-1453 (2014-05-16)
Mice overexpressing the mitotic checkpoint kinase gene BubR1 live longer, whereas mice hypomorphic for BubR1 (BubR1(H/H)) live shorter and show signs of accelerated aging. As wild-type mice age, BubR1 levels decline in many tissues, a process that is proposed to
資料
セロトニン(5-ヒドロキシトリプタミン)は、主に次の3つの主要細胞種に存在することがわかっています - i) CNSおよび腸管筋層間神経叢のセロトニン作動性ニューロン、ii) 消化管粘膜の腸クロム親和性細胞、およびiii) 血小板。セロトニンの代謝は、主にミトコンドリア外膜酵素のモノアミンオキシダーゼ(MAO)によって行われ、MAOにはMAO-AとMAO-Bと呼ばれる2種類の分子サブタイプが存在します。
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.