The lower concentration tested for the product CS0720 (Citrate Synthase Assay Kit) is 1u/µgP
おすすめの製品
検出方法
colorimetric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; cancer
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CS(1431)
mouse ... CS(12974)
rat ... CS(170587)
詳細
アプリケーション
適合性
原理
キットの構成要素のみ
- CS Assay Buffer
- CS Substrate Mix
- CS Developer
- GSH Standard, Reduced
- CS Positive Control
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)