M5257
リンゴ酸デヒドロゲナーゼ(オキサロ酢酸‐脱炭酸) from chicken liver
ammonium sulfate suspension, 10-30 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
別名:
L-リンゴ酸:NADP+オキシドレダクターゼ(オキサロ酢酸‐脱炭酸), リンゴ酸デヒドロゲナーゼ(オキサル酢酸脱炭酸), リンゴ酸酵素
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 UNITS
¥52,700
100 UNITS
¥164,000
¥52,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
25 UNITS
¥52,700
100 UNITS
¥164,000
About This Item
¥52,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
おすすめの製品
詳細
リンゴ酸デヒドロゲナーゼ(MDH)は、真核細胞内で2つのアイソフォームとして存在しています。1つはミトコンドリア内に発現してTCAサイクルにおいて機能し、もう1つは細胞質内に発現してミトコンドリアからのリンゴ酸をオキサロ酢酸に変換します。 [1]
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
ニワトリ肝臓におけるリンゴ酸デヒドロゲナーゼの発現は、食物を与えることで誘導され、飢餓によって減少します。 [4]
単位の定義
1ユニットは、pH 7.4、25°C、1分間に、1.0 μmolのL-リンゴ酸とNADPをピルビン酸、CO2、NADPHに変換する酵素量です。
物理的形状
10 mMリン酸カリウム, 0.5 mM 2-メルカプトエタノ-ル, 10 mM塩化マンガン, 3 mM Na4EDTAを含む2.9 M (NH4)2SO4溶液(pH 6.0)中に分散させた懸濁液
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
M5257-50UN:
M5257-25UN:
M5257-BULK:
M5257-VAR:
M5257-5UN:
M5257-100UN:
この製品を見ている人はこちらもチェック
A R Ashton
Archives of biochemistry and biophysics, 345(2), 251-258 (1997-10-06)
NADP-malic enzyme (NADP-ME, EC 1.1.1.40) was purified to near-homogeneity from leaves of the C4 dicot Flaveria bidentis and shown to possess intrinsic NAD-dependent malic enzyme activity. The NAD-dependent activity is optimal at pH 7.5 and in the presence of Mn2+.
Synthesis and Degradation of Malic Enzyme in Chick Liver.
Silpananta, P
The Journal of Biological Chemistry, 264, 5754-5761 (1971)
Dietary manganese requirement of juvenile yellow catfish Pelteobagrus fulvidraco, and effects on whole body mineral composition and hepatic intermediary metabolism
Tan, X., et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 326, 68-73 (2012)
Establishment and biological characterization of fibroblast cell line from the Langshan chicken
Guan, W., et al.
Cell Proliferation, 42, 157-163 (2010)
K N Rao et al.
Gastroenterology, 113(1), 238-248 (1997-07-01)
We showed previously that the peroxisome proliferators di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), clofibrate, and 4-chloro-6-(2,3 xylidino)-2-pyrimidinylthio (N-beta-hydroxyl)acetamide (BR931) alter hepatic sex steroid metabolism and receptor expression during induction of hepatic hyperplasia and hepatocellular carcinoma (HCC) in rats. The aim of this study was
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法