Merck
M7257
Sigma-Aldrich
α-マンノシダーゼ Canavalia ensiformis(タチナタマメ)由来
ammonium sulfate suspension, ≥15 units/mg protein (biuret)
別名:
α-D-マンノシドマンノヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥27,200
5 MG
¥91,700
25 MG
¥351,000
¥27,200
出荷可能日2025年4月09日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥27,200
5 MG
¥91,700
25 MG
¥351,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥27,200
出荷可能日2025年4月09日詳細
由来生物
Canavalia ensiformis
フォーム
ammonium sulfate suspension
比活性
≥15 units/mg protein (biuret)
その他の活性
β-galactosidase, β-N-acetylglucosaminidase, α-galactosidase and α-L-fucosidase <0.05%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Zn+2]
InChI
1S/Zn/q+2
InChI Key
PTFCDOFLOPIGGS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
α−Canavalia ensiformis(タチナタマメ)由来のマンノシダーゼは、それぞれ44および66 kDaの2つの構成要素を含む2つのサブユニットで構成される四量体です。 [1]
α-マンノシダーゼはエキソグリコシダーゼであり、亜鉛金属酵素です。[2]
グリコシドヒドロラーゼファミリー38に属するクラスIIマンノシダーゼであるリソソームα-マンノシダーゼは、糖タンパク質のアスパラギン結合炭水化物の分解において重要な役割を果たします。 [3]
アプリケーション
αCanavalia ensiformis(タチナタマメ)由来の-マンノシダーゼは次の用途で使用されています。
  • 中性グリカンの消化のため。[4]
  • O-グリカンを組換えβ-グルコシダーゼから除去するため。[5]
  • 腎線維芽細胞の増殖を阻害するため。[6]
様々な合成および天然のα-マンノシドからマンノースを遊離させるために、α-マンノシダーゼが使用できます。また、これはムコリピドーシスII 'ノックイン'マウスの神経変性の原因を調べる研究にも使用されています。 [7]
種々の合成または天然α-マンノシドからマンノ-スを遊離させます。
生物化学的/生理学的作用
α−マンノシダーゼは、Bリンパ球の増殖を阻害することが示されています。 [1]
α-マンノシダーゼは、α1−2-、α1−3-、およびα1−6-結合マンノース残基付近で切断します。[2]
植物の液胞内に存在する酸性ヒドロラーゼであるα-マンノシダーゼは、N結合型糖タンパク質の代謝回転に関与すると考えられています。
単位の定義
1ユニットは、pH 4.5、25°C、1分間で、1.0 μmolのp-ニトロフェニルα-D-マンノシドを加水分解してp-ニトロフェノールとD-マンノースとする酵素量です。
物理的形状
3.0 M (NH4)2SO4および0.1 mM酢酸亜鉛溶液(pH 7.5)中に分散させた懸濁液
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M7257-VAR:
M7257-BULK-N:
M7257-25MG:
M7257-1MG:
M7257-5MG:
M7257-VAR-N:
M7257-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Collectin-11 promotes the development of renal tubulointerstitial fibrosis
Wu W, et al.
Journal of the American Society of Nephrology, 29, 168-181 (2018)
A Family of Dual-Activity Glycosyltransferase-Phosphorylases Mediates Mannogen Turnover and Virulence in Leishmania Parasites
Sernee MF, et al.
Cell host & microbe, 26, 385-399 (2019)
Reto Buser et al.
The Journal of biological chemistry, 285(14), 10715-10723 (2010-01-12)
Coprinopsis cinerea is a model organism for fruiting body development in homobasidiomycetes. Here, we focused on N-linked oligosaccharides (NLO) of cell wall proteins in the hyphae of two developmental stages, vegetative mycelium and fruiting body. High mannose-type glycans were the
Jack bean alpha-mannosidase: Amino acid sequencing and N-glycosylation analysis of a valuable glycomics tool.
Kumar G, et al.
Glycobiology, 24(3) (2014)
Engineering a highly active thermophilic beta-glucosidase to enhance its pH stability and saccharification performance
Xia W, et al.
Biotechnology for Biofuels, 9(1), 147-147 (2016)
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法
質問
  1. α-マンノシダーゼ Canavalia ensiformis(タチナタマメ)由来 1mg を以前購入しましたが、何マイクロリットルの何の溶液に溶解しるか教えてください。
    1 回答
    1. This product is a 1 – 10 mg/mL suspension in 3.0 M (NH4)2SO4 containing 0.1 mM zinc acetate. The volume varies from lot to lot and is reported in the product Certificate of Analysis. For example, a lot reporting a concentration of 5 mg protein/ml will have a volume of 200 uL for the 1 mg package size. Please see the link below to review a sample of lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/m7257#product-documentation
      Please see the following link to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/217/622/m7257pis.pdf