由来生物
synthetic (organic)
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥97%
形状
powder
mp
280-282 °C (lit.)
溶解性
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
InChI Key
PROQIPRRNZUXQM-ZXXIGWHRSA-N
遺伝子情報
human ... SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
E1253-BULK:
E1253-100MG:
E1253-1G:
E1253-500MG:
E1253-VAR:
試験成績書(COA)