スキップする
95255
D-α-コハク酸トコフェロール
BioXtra, ≥98.0% (HPLC)
別名:
ビタミンEスクシナート
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥42,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C33H54O5
CAS番号:
分子量:
530.78
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-403-8
Beilstein/REAXYS Number:
4038233
MDL number:
eCl@ss:
34058016
¥42,000
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
color
white to faint yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)CCC(O)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C33H54O5/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-33(8)21-19-28-27(7)31(25(5)26(6)32(28)38-33)37-30(36)18-17-29(34)35/h22-24H,9-21H2,1-8H3,(H,34,35)/t23-,24-,33-/m1/s1
InChI key
IELOKBJPULMYRW-NJQVLOCASA-N
General description
Tocopherol is a lipid soluble vitamin E. It is present in food sources, such as soybean, almond oil, sunflower oil. Tocopherol has four isoforms in plants, which are α, β, γ and δ. It is composed of a chromanol ring with varied position of methyl group. D-αTocopherol succinate is also known as vitamin E succinate (VES).
Biochem/physiol Actions
Tocopherol exhibits antioxidant property by protecting the cells and membranes from oxidative stress. In plants, high levels of α-tocopherol leads to plant stress tolerance whereas low levels is associated with oxidative stress. In humans, tocopherol prevents cancer, premature aging, atherosclerosis, arthritis caused due to free radicals. Vitamin E succinate (VES) is an anti-tumor analog of vitamin E.
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
T3126166780347782
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
color
white to faint yellow
color
white to yellow
color
-
color
-
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)