Merck
324483
Sigma-Aldrich
エブセレン
別名:
2-フェニル-1,2-ベンゾイソセレナゾール-3(2H)-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9NOSe
CAS番号:
分子量:
274.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
SMILES記法
O=C1N([Se]c2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C13H9NOSe/c15-13-11-8-4-5-9-12(11)16-14(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI Key
DYEFUKCXAQOFHX-UHFFFAOYSA-N