Merck
D9938
Sigma-Aldrich
KIMBLE Dounce組織破砕セット
15 mL complete
別名:
885300-0015, Dounce grinder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 SET
¥26,250
¥26,250
単価¥35,000割引25%
出荷予定日2025年4月01日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 SET
¥26,250
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
¥26,250
単価¥35,000割引25%
出荷予定日2025年4月01日
物質
glass
特徴
autoclavable
メーカー/製品名
Kimble® 885300-0015
乳棒Aクリアランス
0.0035-0.0065 in.
乳棒Bクリアランス
0.0010-0.0030 in.
有効容積 × L
15 mL × 157 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
均質化後、核が無傷のままである細胞作業用に主に設計されています。
  • 全ガラス構造
  • 完全なユニットごとに2本の乳棒が付属しています。最初の試料還元には大きなクリアランスの乳棒が使用されます。小さいクリアランスの乳棒は、最終的なホモジネートを形成するために使用されます。
  • 交換用コンポーネントが利用可能であり、完全に交換可能です。
細胞に対して用い、ホモジナイゼ-ション後に核がそのままの状態で残るような作業を行うことを前提にデザインされています。全てガラス製です。各セットに2本の乳棒が付いています。大きい破砕用乳棒は、最初にサンプルを細かくするために用います。小さい破砕用乳棒は、最終的なホモジネ-トを調製するために用います。
特徴および利点
• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.• All-glass construction• Two pestles are supplied with each complete unit• Large clearance pestle is used for the initial sample reduction• Small clearance pestle is used to form the final homogenate• Replacement components are available and completely interchangeable
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Emily Petruccelli et al.
Genetics, 215(1), 103-116 (2020-03-07)
Repeated alcohol experiences can produce long-lasting memories for sensory cues associated with intoxication. These memories can problematically trigger relapse in individuals recovering from alcohol use disorder (AUD). The molecular mechanisms by which ethanol changes memories to become long-lasting and inflexible
質問
  1. Hello! Is this meant to be used with wet or dry samples? Thank you.
    1 回答
    1. This product is designed for grinding of tissue samples. The sample may be wet or dry, however most include a liquid such as a lysis buffer. The tube and pestle are made of borosilicate glass. The firmness of dry samples should be taken into consideration to avoid damage or injury.