Toluidine Blue is used in various staining procedures, and preparation may vary depending on the specific procedure. For staining frozen sections, aqueous solutions with concentrations ranging from 0.3% to 1% can be used. Additionally, a 0.5% dye in 20% alcohol is suitable for frozen sections. Other solutions may require a specific pH or special preparation.
89640
トルイジンブルー
8.74% (ZN (THEORY)), for microscopy (Hist., Vit.)
別名:
Tolonium chloride; Basic Blue 17
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
for microscopy (Hist., Vit.)
品質水準
アッセイ
8.74% (ZN (THEORY))
フォーム
powder or crystals
テクニック
microbe id | staining: suitable
色
green to very dark green
溶解性
methanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥800 at 621-636 nm in water
適合性
suitable for microscopy
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.Cc1cc2N=C3C=CC(\C=C3Sc2cc1N)=[N+](\C)C.Cc4cc5N=C6C=CC(\C=C6Sc5cc4N)=[N+](\C)C
InChI
1S/2C15H15N3S.4ClH.Zn/c2*1-9-6-13-15(8-11(9)16)19-14-7-10(18(2)3)4-5-12(14)17-13;;;;;/h2*4-8,16H,1-3H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI Key
DAQXTSXITPUGRG-UHFFFAOYSA-L
詳細
アプリケーション
- アミロイドの実証。植物原料中のDNA、マスト細胞、ニッスル物質、核、スルファチド。
- 硫酸ムチンと関連材料による異染性染色で
- マウス緻密骨から間葉系幹細胞を単離・培養するための、軟骨基質であるプロテオグリカンの発生と蓄積を確認するための染色剤として
- 水混和性樹脂のムチンとエポキシ樹脂の核酸の染色(1)
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
89640-VAR:
89640-BULK:
89640-5G:
89640-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
-
Are there any instructions on how to mix Toluidine Blue powder (89640) into a staining solution?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
What does C.l. 52040 mean?
1 回答-
The C.I. number is the Colour Index number. This number is globally recognized and is assigned to Dyes and Pigments by the Americal Association of Textile Chemists and Colourists (AATCC) established in 1924. This compound is assigned a C.I. number of 52040. Please see the link below to learn more about the Colour Index program:
https://colour-index.com/役に立ちましたか?