Merck
Y0000593
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム(海洋由来)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
コンドロイチン硫酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
chondroitin sulfate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C13H21NO15S/c1-2(15)14-3-8(7(19)13(28-11(3)22)29-30(23,24)25)26-12-6(18)4(16)5(17)9(27-12)10(20)21/h3-9,11-13,16-19,22H,1H3,(H,14,15)(H,20,21)(H,23,24,25)/t3-,4+,5+,6-,7-,8-,9+,11-,12-,13-/m1/s1
InChI Key
KXKPYJOVDUMHGS-OSRGNVMNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報パンフレットなど本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。 更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム(海洋由来)EP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売制限が適用される可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Stella Bauer et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(12), 4039-4047 (2013-02-22)
Polysaccharides are a promising material for nonfouling surfaces because their chemical composition makes them highly hydrophilic and able to form water-storing hydrogels. Here we investigated the nonfouling properties of hyaluronic acid (HA) and chondroitin sulfate (CS) against marine fouling organisms.
Trine M Reine et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 61(8), 606-616 (2013-06-13)
Heparan sulfate proteoglycans are hypothesized to contribute to the filtration barrier in kidney glomeruli and the glycocalyx of endothelial cells. To investigate potential changes in proteoglycans in diabetic kidney, we isolated glycosaminoglycans from kidney cortex from healthy db/+ and diabetic
Nonheparin anticoagulants for heparin-induced thrombocytopenia.
John G Kelton et al.
The New England journal of medicine, 368(8), 737-744 (2013-02-22)
Xue Zhao et al.
The Journal of biological chemistry, 288(13), 9226-9237 (2013-02-21)
Decorin proteoglycan is comprised of a core protein containing a single O-linked dermatan sulfate/chondroitin sulfate glycosaminoglycan (GAG) chain. Although the sequence of the decorin core protein is determined by the gene encoding its structure, the structure of its GAG chain
Shuhei Yamada et al.
Carbohydrate research, 371, 16-21 (2013-03-05)
The biological functions of chondroitin sulfate (CS) are executed by the interaction of specific oligosaccharide sequences in the polysaccharide chain with effective proteins. Thus, CS oligosaccharides are expected to have pharmacological applications. Furthermore, the demand for CS in health food