Merck
E114
Sigma-Aldrich
EHNA 塩酸塩
≥98% (HPLC), powder, adenosine deaminase inhibitor
別名:
erythro-9-(2-ヒドロキシ-3-ノニル)­アデニン 塩酸塩, erythro-9-アミノ-β-ヘキシル­α-メチル-9H-プリン-9-エタノール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥75,100
100 MG
¥112,000
¥75,100
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥75,100
100 MG
¥112,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H23N5O · HCl
CAS番号:
分子量:
313.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥75,100
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
製品名
EHNA 塩酸塩, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
保管条件
desiccated
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
H2O: >10 mg/mL
SMILES記法
Cl[H].CCCCCC[C@H]([C@H](C)O)n1cnc2c(N)ncnc12
InChI
1S/C14H23N5O.ClH/c1-3-4-5-6-7-11(10(2)20)19-9-18-12-13(15)16-8-17-14(12)19;/h8-11,20H,3-7H2,1-2H3,(H2,15,16,17);1H/t10-,11+;/m0./s1
InChI Key
VVDXNJRUNJMYOZ-VZXYPILPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EHNAはアデノシンデアミナーゼ阻害物質です。EHNAには抗腫瘍作用があります。[1]
アプリケーション
EHNA塩酸塩は、軸索内におけるオートファゴソームの移動を司る方向と運動を調べるために、微小組織片培養物の処理剤として使用されています。[2]また、ヌクレオシド補給において、アデノシンデアミナーゼによるデオキシアデノシンの分解を阻止するために使用されています。[3]
生物化学的/生理学的作用
アデノシンデアミナ-ゼの阻害剤です。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のPhosphodiesterases(ホスホジエステラーゼ)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物はCyclic Nucleotide研究用製品です。さらにCyclic Nucleotide研究用製品をご覧になりたい場合は、こちらをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E114-BULK:
E114-IP:
E114-VAR:
E114-100MG:
E114-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dynein-and activity-dependent retrograde transport of autophagosomes in neuronal axons
Katsumata K, et al.
Autophagy, 6(3), 378-385 (2010)
Adenosine deaminase inhibitor EHNA exhibits a potent anticancer effect against malignant pleural mesothelioma
Nakajima Y, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 35(1), 51-60 (2015)
Sarah M Bowers et al.
Pediatric rheumatology online journal, 18(1), 54-54 (2020-07-12)
Human adenosine deaminase 2 (ADA2) is an extracellular enzyme that negatively regulates adenosine-mediated cell signaling by converting adenosine to inosine. Altered ADA2 enzyme activity has been associated with some viral infections and rheumatic diseases. The potential utility of ADA2 as
Enzyme inhibitors. 26. Bridging hydrophobic and hydrophilic regions on adenosine deaminase with some 9-(2-hydroxy-3-alkyl)adenines.
H J Schaeffer et al.
Journal of medicinal chemistry, 17(1), 6-8 (1974-01-01)
Tobias Strunk et al.
Pediatric research, 88(5), 717-725 (2019-10-03)
Preterm infants are at high risk of infection and have distinct pathogen recognition responses. Suggested mechanisms include soluble mediators that enhance cellular levels of cAMP. The aim of this study was to assess the relationship between blood cAMP concentrations and
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.