サイズを選択してください
¥38,100
サイズを選択してください
About This Item
¥38,100
おすすめの製品
由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)CP(O)(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C11H17N5O9P2.Na.H/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(25-11)1-24-27(22,23)4-26(19,20)21;;/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,22,23)(H2,12,13,14)(H2,19,20,21);;
InChI Key
HEBWZOPLDYDXPJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M8386-100MG:
M8386-5MG:4548174008805
M8386-10MG:4548174008782
M8386-25MG:4548174008799
M8386-1MG:
M8386-VAR:
M8386-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック