アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to brown
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CC)C1=CC=C(C2=C(C(OCC)=O)SC(NC3=C(F)C=C(F)C=C3)=N2)C=C1
InChI
1S/C22H23F2N3O2S/c1-4-27(5-2)16-10-7-14(8-11-16)19-20(21(28)29-6-3)30-22(26-19)25-18-12-9-15(23)13-17(18)24/h7-13H,4-6H2,1-3H3,(H,25,26)
InChI Key
UZNNDDDSGCMQOQ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2332-25MG:
SML2332-BULK:
SML2332-5MG:
SML2332-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)