Merck
E0643
Sigma-Aldrich
Erythropoietin Soluble Receptor Peptide
>90% (SDS-PAGE), lyophilized powder, human recombinant, expressed in NSO cells
別名:
EPO sR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥157,000
¥157,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥157,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
¥157,000
Check Cart for Availability
製品名
Erythropoietin Soluble Receptor human, >90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in NSO cells
アッセイ
>90% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
74 ng/mL
分子量
~25 kDa
包装
pkg of 50 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... EPOR(2057)
生物化学的/生理学的作用
Binds erthropoietin with high affinity and is an erythropoietin antagonist.
Recombinant human soluble erythropoietin receptor binds erthropoietin with high affinity and is an erythropoietin antagonist.
物理的形状
凍結乾燥品(0.2 μmフィルターろ過済みPBS溶液(5%トレハロース、サイトカイン1 μgあたり50 μgのBSA含有))。
アナリシスノート
生物活性は、リコンビナントヒトエリスロポエチンによるヒトTF1細胞の細胞増殖に対する阻害能で測定しています[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
E0643-50UG:
E0643-50UG-PW:
E0643-VAR:
E0643-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Soluble Erythropoietin Receptor Contributes To Erythropoietin Resistance In End-stage Renal Disease.
Khankin, E.V., et al.
PLoS Biology, 5, e9246-e9246 (2010)
T Kitamura et al.
Journal of cellular physiology, 140(2), 323-334 (1989-08-01)
We have established a novel cell line, designated as TF-1, from a patient with erythroleukemia, which showed complete growth dependency on granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) or on interleukin-3 (IL-3) and carried a homogeneous chromosomal abnormality (54X). Erythropoietin (EPO) also sustained