658552
AG 1478
A cell-permeable, reversible, ATP-competitive, highly potent and selective inhibitor of epidermal growth factor receptor kinase versus HER2-neu and platelet-derived growth factor receptor kinase.
別名:
AG 1478, 4-(3-Chloroanilino)-6,7-dimethoxyquinazoline
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
pale yellow
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
Clc1cc(ccc1)Nc2ncnc3c2cc(c(c3)OC)OC
InChI
1S/C16H14ClN3O2/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)18-9-19-16(12)20-11-5-3-4-10(17)6-11/h3-9H,1-2H3,(H,18,19,20)
InChI Key
GFNNBHLJANVSQV-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Epidermal growth factor receptor kinase
警告
調製ノート
再構成
その他情報
Liu, W., et al. 1999. J. Cell Sci.112, 2409.
Eguchi, S., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 8890.
Levitzki, A., and Gazit, A. 1995. Science267, 1782.
Fry, D.W., et al. 1994. Science265, 1093.
Osherov, N., and Levitski, A. 1994. Eur. J. Biochem.225, 1047.
Ward, W.H., et al. 1994. Biochem. Pharmacol.48, 659.
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
658552-100MG:
658552-VMG:
658552-1.1ML:
658552-5MG:
658552-1GM:
試験成績書(COA)