Merck
H5166
Sigma-Aldrich
エリスロポエチン ヒト
EPO, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
別名:
EPO
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥98,200
¥98,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥98,200
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
¥98,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
≤5.0 ng/mL ED50
品質
endotoxin tested
分子量
dimer 36 kDa (glycosylated)
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... EPO(2056)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
EPOは、ヒト、マウス、イヌなどさまざまな種からクローニングされています。さまざまな種から得られた成熟タンパク質は高い相同性を有しており、80%を超えるアミノ酸配列の同一性が示されています。EPOには、3つのN結合型グリコシル化部位があります。エリスロポエチンのグリコシル化は、in vivoでのエリスロポエチンの生物活性に必要です。
生物化学的/生理学的作用
エリスロポエチンは、赤血球の成長および分化の主要な調節因子である糖タンパク質です。
主に腎臓が産生するエリスロポエチン(EPO)は、赤血球生成の主要な制御因子です。赤血球前駆細胞の増殖、分化、および生存を促進します。エリスロポエチンは、バースト形成単位およびコロニー形成単位の成熟赤血球への増殖と分化を誘導することにより、赤血球生成を促進します。腎細胞が産生するEPOは、低酸素症または貧血に応答して増加します。エリスロポエチンの生物学的効果は、高い親和性でEPOと結合し、かつ強力なEPOアンタゴニストであるエリスロポエチン受容体により媒介されます。
調製ノート
ヒトEPOは、ヒトHEK 293細胞内でグリコシル化された36 kDa単量体として発現します。ヒトHEK 293細胞内での産生により、本物のグリコシル化が得られます。グリコシル化は、細胞増殖培地および他のアプリケーションにおける安定性に寄与します。
アナリシスノート
比活性は、ヒトTF-1細胞(ヒト赤白血病の指標細胞株)の増殖の用量依存的な促進により測定されました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
H5166-VAR:
H5166-10UG:
H5166-5UG:
H5166-BULK:
H5166-10UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Léon Kautz et al.
Nature genetics, 46(7), 678-684 (2014-06-02)
Recovery from blood loss requires a greatly enhanced supply of iron to support expanded erythropoiesis. After hemorrhage, suppression of the iron-regulatory hormone hepcidin allows increased iron absorption and mobilization from stores. We identified a new hormone, erythroferrone (ERFE), that mediates
Mawadda Alnaeeli et al.
Diabetes, 63(7), 2415-2431 (2014-03-22)
Obesity-induced white adipose tissue (WAT) inflammation and insulin resistance are associated with macrophage (Mф) infiltration and phenotypic shift from "anti-inflammatory" M2-like to predominantly "proinflammatory" M1-like cells. Erythropoietin (EPO), a glycoprotein hormone indispensable for erythropoiesis, has biological activities that extend to
Lamia Lamrani et al.
Blood, 124(7), 1136-1145 (2014-06-22)
Thrombosis is common in patients suffering from myeloproliferative neoplasm (MPN), whereas bleeding is less frequent. JAK2(V617F), the main mutation involved in MPN, is considered as a risk factor for thrombosis, although the direct link between the mutation and hemostatic disorders
Hal E Broxmeyer
The Journal of experimental medicine, 210(2), 205-208 (2013-02-13)
Erythropoietin (EPO), a humoral regulator of erythropoiesis and replacement therapy for selected red blood cell disorders in EPO-deficient patients, has been implicated in a wide range of activities on diverse cell, tissue, and organ types. EPO signals via two receptors
Dhiraj Joshi et al.
Journal of vascular surgery, 60(1), 191-201 (2013-09-24)
Managing critical limb ischemia (CLI) is challenging. Furthermore, ischemic myopathy prevents good functional outcome after revascularization. Hence, we have focused on limiting the tissue damage rather than angiogenesis, which has traditionally been the motivation to develop nonsurgical treatments for CLI.
資料
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis
プロトコル
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.
質問
  1. Hi, we recently ordered this product, and I wonder how much international unit for this product of 10ug?
    1 回答
    1. This product is tested for the expansion of TF-1 cells. The activity is reported as the ED50 in nanograms per milliliter. The activity in International Units has not been established. The ED50 value is reported on the lot-specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/h5166#product-documentation