アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +103 to +105°(lit.)
色
white
mp
160-163 °C (lit.)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
InChI Key
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
E003256-BULK:
E003256-100G:
A3256-25G:
A3256-10MG:
A3256-100G:
E003256-VAR:
A3256-500G:
A3256-RSAMPLE:
A3256-1KG:
A3256-VAR:
E003256-25G:
A3256-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック