スキップする
A9524
DL-Arabinose
≥98% (GC)
別名:
(2R,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 g
カートの在庫状況を確認する
¥18,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C5H10O5
CAS番号:
分子量:
150.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-699-8
Beilstein/REAXYS Number:
1723086
MDL number:
¥18,400
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
cell culture
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
InChI key
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Application
DL-Arabinose is a mixture of the diastereomers D-arabinose and L-arabinose used in physicochemical studies to measure properties such as dielectric relaxation. It may be used in chiral separation of sugars.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
X150059765W325501
DL-Arabinose ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
A9524
DL-Arabinose
biological source
cell culture
biological source
cell culture
biological source
-
biological source
synthetic
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
99%
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
-
form
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A9524-50G: + A9524-BULK: + A9524-VAR: + A9524-10G: + A9524-5G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)