Merck
A3506
Sigma-Aldrich
L-(−)-アラビトール
≥98% (GC)
別名:
L-アラビニトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12O5
CAS番号:
分子量:
152.15
Beilstein:
1720521
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
powder
white
mp
101-104 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
OC[C@H](O)C(O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
InChI Key
HEBKCHPVOIAQTA-IMJSIDKUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
希少糖アルコールであるL-アラビトールは、腸内の脂肪沈着を減らす食品添加物として研究されています。L-アラビトールはHypocrea jecorina(Trichoderma reesei)のキシラナーゼ発現のインデューサーとして使用されます。L-アラビトールは、L-アラビトールデヒドロゲナーゼの同定、識別、特性評価に使用されます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A3506-1G:
A3506-RSAMPLE:
A3506-5G:
A3506-100G:
A3506-10G:
A3506-10MG:
A3506-VAR:
A3506-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
W Onkenhout et al.
Molecular genetics and metabolism, 77(1-2), 80-85 (2002-10-03)
A female patient, the first child of healthy non-consanguineous parents, presented at the age of 16 months with delayed motor development and facial dysmorphism. In addition she displayed a palatoschizis and multiple skeletal abnormalities as hypoplastic scapulae, hypoplastic os ilea
Dominik Mojzita et al.
The Journal of biological chemistry, 285(31), 23622-23628 (2010-06-01)
The first enzyme in the pathway for l-arabinose catabolism in eukaryotic microorganisms is a reductase, reducing l-arabinose to l-arabitol. The enzymes catalyzing this reduction are in general nonspecific and would also reduce d-xylose to xylitol, the first step in eukaryotic
Gregory D Tredwell et al.
PloS one, 6(1), e16286-e16286 (2011-02-02)
Metabolic profiling is increasingly being used to investigate a diverse range of biological questions. Due to the rapid turnover of intracellular metabolites it is important to have reliable, reproducible techniques for sampling and sample treatment. Through the use of non-targeted
Quan Wang et al.
Journal of bacteriology, 194(8), 1868-1874 (2012-02-14)
Streptococcus pneumoniae is a major human pathogen associated with many diseases worldwide. Capsular polysaccharides (CPSs) are the major virulence factor. The biosynthetic pathway of D-arabinitol, which is present in the CPSs of several S. pneumoniae serotypes, has never been identified.
Yihong Yang et al.
The Science of the total environment, 431, 68-77 (2012-06-06)
Fungal material (i.e., spores and fragments) is an important component of atmospheric aerosols. In order to examine the variability of fungal abundance in fine particles (PM(2.5)) during a biomass burning season, an intensive measurement campaign was conducted in the Sichuan