Merck
R3875
Sigma-Aldrich
L-ラムノース 一水和物
≥99%
別名:
6-デオキシ-L-マンノース, L(+)ラムノピラノース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O5 · H2O
CAS番号:
分子量:
182.17
Beilstein:
3912643
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
oranges
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
white to off-white
mp
90 °C
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
O.C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5.H2O/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2;/h2-10H,1H3;1H2/t2-,3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI Key
BNRKZHXOBMEUGK-NRBMBCGPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-ラムノースは植物細胞壁多糖である、ラムノガラクツロナン I およびラムノガラクツロナンの成分です。細菌細胞壁中にも存在し、主要抗原決定基として細菌の病原性に関与してます。L-ラムノースはヒトには非吸収性ですが、腸管微生物により発酵されます。L-ラムノースの投与は胃内容排出速度を低下させます。L-ラムノース単糖結合免役原はがんの免疫治療に使用されます。L-ラムノースの摂取は血清プロピオン酸濃度を上昇させます。
アプリケーション
L-ラムノース一水和物は下記に使用されます。
  • S.pneumoniaにおけるバイオフィルム亢進アッセイ
  • ヒトの腸管バリア透過性試験における加糖飲料として
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)における標準曲線作成
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R3875-25G:
R3875-5G:
R3875-BULK:
R3875-10G:
R3875-VAR:
R3875-10MG:
R3875-50G:
R3875-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
L-Rhamnose increases serum propionate in humans
Vogt JA, et al.
American Journal of Clinical Nutrition, 80(1), 89-94 (2004)
L-Rhamnose induction of Aspergillus alpha-L-rhamnosidase genes is glucose repressed via a CreA-independent mechanism acting at the level of inducer uptake
Tamayo-Ramos JA, et al.
Microbial cell factories, 11(1), 26-26 (2012)
Bacterial glycobiology: rhamnose-containing cell wall polysaccharides in Gram-positive bacteria
Mistou MY, et al.
FEMS Microbiology Reviews, 40(4), 464-479 (2016)
Development and validation of a method for simultaneous separation and quantification of 5 different sugars in canine urine.
Steiner JM, et al.
Canadian Journal of Veterinary Research = Revue Canadienne De Recherche Veterinaire, 64(3), 164-164 (2000)
The effect of L-rhamnose on intestinal transit time, short chain fatty acids and appetite regulation: a pilot human study using combined 13CO2/H2 breath tests
Byrne CS, et al.
Journal of Breath Research, 12(4), 046006-046006 (2018)