Merck
D9504
Sigma-Aldrich
DNP-glycine
別名:
N-(2,4-Dinitrophenyl)glycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7N3O6
CAS番号:
分子量:
241.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98%
形状
powder
テクニック
particle immunofluorescence: suitable
light yellow to yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(CNC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1)=O
InChI
1S/C8H7N3O6/c9-7(8(12)13)5-2-1-4(10(14)15)3-6(5)11(16)17/h1-3,7H,9H2,(H,12,13)
InChI Key
INIGODASXCUILV-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D9504-VAR:
D9504-5G:
D9504-1G:
D9504-BULK:
D9504-25MG:
D9504-500MG:
D9504-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Luisa A Ferreira et al.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 35(1), 207-218 (2016-01-05)
Solvent properties of aqueous media (dipolarity/polarizability, hydrogen bond donor acidity, and hydrogen bond acceptor basicity) were measured in the coexisting phases of Dextran-PEG aqueous two-phase systems (ATPSs) containing .5 and 2.0 M urea. The differences between the electrostatic and hydrophobic properties