スキップする
D7802
ダイゼイン
≥98% (TLC), powder, carbonic anhydrase (CA) inhibitor
別名:
4′,7-ジヒドロキシイソフラボン, 7-ヒドロキシ-3-(4-ヒドロキシフェニル)-4H-1-ベンゾピラン-4-オン, 7-ヒドロキシ-3-(4-ヒドロキシフェニル)­クロモン, イソアウロスタチン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥28,100
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥89,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C15H10O4
CAS番号:
分子量:
254.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
207-635-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
231523
Assay:
≥98%
Form:
powder
¥28,100
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ダイゼイン, ≥98%, synthetic
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
>290 °C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
InChI key
ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
General description
ダイゼインは大豆に存在するイソフラボンです。ダイゼインは酸化ストレス、血管新生、細胞増殖およびアポトーシスを制御します。ダイゼインは抗酸化特性、抗エストロゲン特性、およびアテローム産生抑制特性を持っています。ダイゼインは骨粗鬆症を予防します。
Application
ダイゼインの用途:
  • ラットにおける受精能の評価の対照
  • 卵巣癌に対するダイゼインの影響の研究
  • in vitroの抗酸化活性のシミュレーソン
Biochem/physiol Actions
ダイズイソフラボンダイゼインは、7,12-ジメチルベンズ[a]アントラセン (DMBA)が引き起こす酸化損傷から肝細胞を保護します。DMBAによって下方制御されたカタラーゼおよびスーパーオキシドジスムターゼ活性がダイゼインによって回復しました。
ダイゼインはホルモン誘発性癌の予防に関与することが示唆されているフィトエストロゲンです。[1]スイス3T3細胞において細胞G1で細胞周期を停止します。[2]
Packaging
アルゴン封入包装
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
116242116587251600
ダイゼイン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1162421
ダイゼイン
ダイゼイン analytical standard
Supelco
16587
ダイゼイン
Daidzein Inactive analog of Genistein.
Sigma-Aldrich
251600
Daidzein
assay
≥98%
assay
-
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 200 mg/mL
mp
>290 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ダイゼイン
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)