由来生物
synthetic (organic)
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H13N5O3/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI Key
OLXZPDWKRNYJJZ-RRKCRQDMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- To study the importance of homologous recombination at the interface between replication and mitosis
- To analyze deoxynucleoside-assisted transductions
- To study the effect of increased deoxycytidine on gemcitabine resistance in pancreatic cancer cells
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D8668-1G:
D8668-500MG:
D8668-BULK:
D8668-5G:
D8668-250MG:
D8668-25G:
D8668-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)