スキップする
D7145
2′-デオキシグアノシン 一水和物
99-100%, synthetic (organic), powder
別名:
9-(2-デオキシ-β-D-リボフラノシル)グアニン, グアニン-2′-デオキシリボシド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
25 mg
在庫あり出荷可能
¥7,700
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥19,100
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥61,400
5 g
在庫あり出荷可能
¥202,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H13N5O4 · H2O
CAS番号:
分子量:
285.26
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
39814
Assay:
99-100%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
¥7,700
在庫あり出荷可能詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
2′-デオキシグアノシン 一水和物, 99-100%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
99-100%
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O.NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O4.H2O/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)19-6;/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18);1H2/t4-,5+,6+;/m0./s1
InChI key
LZSCQUCOIRGCEJ-FPKZOZHISA-N
Application
2′-デオキシグアノシン一水和物は、ヌクレオシドサプリメントとして以下の用途に使用されています:
  • デオキシグアノシンキナーゼ(dguok)変異ゼブラフィッシュのミトコンドリアDNAコピー数に対する作用を検討するため
  • デオキシリボヌクレオチド三リン酸(dNTP)合成用の組織培養培地に
  • 内因性胸腺細胞を除去するためにRPMI(Roswell Park Memorial Institute)-1640培地に
Biochem/physiol Actions
デオキシグアノシン(dG)は、DNAを合成するためのDNAポリメラーゼと逆転写酵素に使用されるデオキシグアノシン三リン酸(dGTP)を逐次リン酸化(キナーゼ)によって生成するプリン・ヌクレオシドです。デオキシグアノシンは4種の基準塩基の中で最も電子が豊富であり、酸化による損傷を受けやすい求核部位を多く含んでいます。そのため、デオキシグアノシンとその酸化誘導体は、ヌクレオシドとヌクレオチドの酸化による損傷メカニズムを研究するのに有用な試薬になります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D0901PHR3799D7170
description
99-100%
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, 99-100%
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
10 mM in H2O
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
liquid
assay
99-100%
assay
99-100%
assay
-
assay
≥99%
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
D7145-25MG: + D7145-BULK: + D7145-250MG: + D7145-5G: + D7145-VAR: + D7145-1G: + D7145-100MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)