由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥98.5%
形状
powder
不純物
Thymidine, free
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O5/c12-4-6-5(13)3-8(16-6)11-2-1-7(14)10-9(11)15/h1-2,5-6,8,12-13H,3-4H2,(H,10,14,15)/t5-,6+,8+/m0/s1
InChI Key
MXHRCPNRJAMMIM-SHYZEUOFSA-N
遺伝子情報
mouse ... Slc29a1(63959)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 相対増殖アッセイにおける潜在的なチミジンブロックを回避するために、チミジンの代わりの[3H]チミジン三リン酸(TTP)の前駆体として
- 細胞周期同期とDNA複製阻害のためのヌクレオシドサプリメントとして
- グリア細胞の増殖を最小限に抑えるための培養培地中の有糸分裂阻害剤として
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D5412-BULK:
D5412-5G:
D5412-1G:
D5412-250MG:
D5412-100MG:
D5412-VAR:
D5412-25G:
試験成績書(COA)