スキップする
D0901
2′-デオキシグアノシン 一水和物
powder, BioReagent, suitable for cell culture, 99-100%
別名:
9-(2-デオキシ-β-D-リボフラノシル)グアニン, グアニン-2′-デオキシリボシド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥28,200
250 mg
カートの在庫状況を確認する
¥55,200
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥186,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H13N5O4 · H2O
CAS番号:
分子量:
285.26
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
39814
Assay:
99-100%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
1 M NH4OH: 50 mg/mL
¥28,200
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
99-100%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
SMILES string
O.NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O4.H2O/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)19-6;/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18);1H2/t4-,5+,6+;/m0./s1
InChI key
LZSCQUCOIRGCEJ-FPKZOZHISA-N
Application
2′-デオキシグアノシン一水和物は、間質細胞精製に使用されます。 全細胞のdNTP(デオキシリボヌクレオチド三リン酸)の定量化にも使用されています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D7145PHR3799
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, 99-100%
description
99-100%
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
-
assay
99-100%
assay
99-100%
assay
-
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
D0901-100MG: + D0901-250MG: + D0901-VAR: + 2004070: + D0901-1G: + D0901-25MG: + D0901-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)