スキップする
D0776
2′-デオキシシチジン 塩酸塩
BioReagent, suitable for cell culture
別名:
1-(2-デオキシ-β-D-リボフラノシル)シトシン 塩酸塩, シトシンデオキシリボシド 塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
250 mg
在庫from市川市大町368
¥6,400
1 g
在庫fromŽsìŽs‘å’¬368
¥18,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H13N3O4 · HCl
CAS番号:
分子量:
263.68
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-639-9
Beilstein/REAXYS Number:
3576124
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
¥6,400
在庫詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
Cl[H].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H13N3O4.ClH/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8;/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15);1H/t5-,6+,8+;/m0./s1
InChI key
LTKCXZGFJFAPLY-OERIEOFYSA-N
Application
2′-デオキシシチジン塩酸塩は、次の用途で使用されています:
  • Bacillus mojavensis′(バチルス・モジャベンシス)の嫌気的生育に対するその効果を調べるための基礎培地中のデオキシリボヌクレオシド成分として
  • ヒト免疫不全ウイルス1(HIV-1)による単球由来マクロファージの感染性試験において
  • G1期のヒト網膜色素上皮-1(RPE-1)細胞の同期のためのヌクレオシド補充
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
97598D3897D5412
description
BioReagent, suitable for cell culture
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
≥99% (HPLC)
description
≥98.5%
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98.5%
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
TraceCERT®
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
D0776-5G: + D0776-250MG: + D0776-VAR: + D0776-BULK: + D0776-1G: + D0776-100MG: + D0776-10G: + D0776-500MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
D0776-1G04061833558058
D0776-250MG04061833558065