Merck
D8144
Sigma-Aldrich
デキストラナーゼ Penicillium sp. (アオカビ類)由来
lyophilized powder, 400-800 units/mg protein
別名:
1,6-α-D-グルカン 6-グルカノヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 UNITS
¥65,660
1000 UNITS
¥69,440
¥65,660
単価¥93,800割引30%
出荷予定日2025年4月01日
サイズを選択してください
表示を変更する
500 UNITS
¥65,660
1000 UNITS
¥69,440
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥65,660
単価¥93,800割引30%
出荷予定日2025年4月01日
由来生物
Penicillium sp.
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
400-800 units/mg protein
組成
Protein, 35% Lowry
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
真菌から得られたデキストラナーゼは、グリコシドヒドロラーゼファミリー(GH)49に属しています。[1]Penicillium(ペニシリウム)菌種から得られたデキストラナーゼは異なる温度とpHで安定しています。[2]
アプリケーション
Penicillium菌種から得られたデキストラナーゼは、以下の用途に使用されています。
  • P. aeruginosa(緑膿菌)バイオフィルム[3]およびデキストランポリマーから得られた菌体外多糖の消化に[4]
  • ミクロゲル分解におけるStreptococcus mutans(連鎖球菌の一種)培養[5]
  • のためのトリプチカーゼダイズブロス(TSYPS)の成分として[6]
生物化学的/生理学的作用
エンドデキストラナーゼの1つであり、デキストランの -(1,6)-グルコシド結合を加水分解します。デキストランは糖製造の過程で混入した汚染微生物によってショ糖から合成される望ましくない化合物であり、製品フローの粘度を上昇させて収率を低下させます。製糖工場ではデキストラナーゼを使用してデキストランを加水分解することによって砂糖製造の効率向上を図ります。[7]
単位の定義
1単位は、pH 6.0、37°Cにおいて、毎分1.0 μモルのイソマルトース(マルトースとして測定)を解放します(基質としてデキストランを使用した場合)。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerの「enzymes for complex carbohydrate analysis」をご覧ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D8144-500UN:
D8144-1KU:
D8144-100UN:
D8144-BULK:
D8144-VAR:
D8144-1KU-PW:
D8144-500UN-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dextranase from Penicillium minioluteum: reaction course, crystal structure, and product complex
Larsson AM, et al.
Structure, 11(9), 1111-1121 (2003)
Biology and genome sequence of Streptococcus mutans phage M102AD
Delisle AL, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 78(7), 2264-2271 (2012)
Hordenine: a novel quorum sensing inhibitor and antibiofilm agent against Pseudomonas aeruginosa
Zhou JW, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 66(7), 1620-1628 (2018)
Label-free high-throughput functional lytic assays
O'Malley SM, et al.
Journal of Biomolecular Screening, 12(1), 117-125 (2007)
Purification & properties of an extracellular dextranase from Penicillium janthinellum.
B Dasmahapatra et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 15(3), 206-210 (1978-06-01)