Merck
D5376
Sigma-Aldrich
デキストラン from Leuconostoc mesenteroides
average mol wt 1,500,000-2,800,000
別名:
6-O-(6-O-β-D-グルコピラノシル-β-D-グルコピラノシル)-D-グルコース, マンニノトリオース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H10O5)n
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
形状
powder
光学活性
[α]/D 199°
分子量
average mol wt 1,500,000-2,800,000
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
white
アプリケーション
advanced drug delivery
agriculture
life science and biopharma
microbiology
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI Key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
デキストランは、主にα-(1-6)結合によって連結されているグルコース単位からなる多糖類のクラスであり、さまざまな特性を示します。これらの水溶性の高分子量デキストランポリマーは、さまざまな生物医学的用途で幅広く使用されています。デキストランの詳細な構造は、その産生の原因となった微生物菌株によって異なります。その独特の性質により、デキストランは生化学、細胞培養、薬物送達、および生物医学に関する研究で重要な役割を担っています。
アプリケーション
デキストランは、血小板凝集剤、血漿増量剤、浸透圧調節剤、安定剤、器官分離媒体、マトリックス構成要素、コポリマー、マイクロキャリア、結合剤、粘度調節剤、抗血栓剤、潤滑剤および物理的構造の構成要素として多くの用途に使用されます。それらは、抱合/結合タンパク質の性能(移動の自由)を改善するための長い親水性スペーサーアームとして使用される場合があります。デキストランは、バイオセンサーシステムに使用するために誘導体化される場合があります。
60,000 Da未満のデキストランは、一般に低分子量デキストランとみなされます。 低分子量デキストランは、高分子量デキストランと比べて、それらの粘度、凝集および透過特性のためにしばしば好まれます。高分子量の水溶性デキストランポリマーは、様々な生物医学的用途に使用されています。高分子量デキストランであるデキストラン(1500~2800)は、血液凝集を誘発するために、また、高粘度血漿増量剤(HVPE)として使用される場合があります。
デキストランを親水性の長鎖スペ-サ-ア-ムとして使用することで、高分子に作用する固定化タンパク質の性能を向上することができます。
生物化学的/生理学的作用
  • 浸透圧平衡:デキストランは、溶液中の溶質濃度を上昇させることにより浸透圧平衡の維持を助けます。これにより、水の過剰な細胞膜透過を阻止できるため、細胞の完全性と機能性が維持されます。
  • 抗凍結:デキストランは、凍結中の細胞と組織の周囲に保護バリアを形成することにより抗凍結剤として作用します。このバリアは、細胞膜や細胞構造を損傷するおそれのある氷晶の形成を阻害します。
  • 粘度調整:デキストランは、溶液の分子量を上昇させることにより溶液の粘度を変化させます。この粘度変化は、溶液の流動特性に影響を及ぼすため、さまざまなプロセスにおいて溶液の濃度を調製するために役立ちます。
  • 薬物送達:変性デキストランは、制御型薬物送達のための担体として機能します。デキストランは薬物をカプセル化してからこれらをゆっくり放出することができ、薬物の溶解性を高めて放出特性を制御することによって治療結果を改善します。
  • ゲル電気泳動:デキストランは、ゲル電気泳動のサンプルローディング溶液の濃度を高めます。この濃度上昇が、サンプルのゲルマトリックスへの浸透を助けるため、大きさや電荷に基づく電気泳動での分子の分離がより正確に行えます。
  • 酵素安定化:デキストランは、防御環境を提供することにより酵素を安定化させます。酵素の周囲に安定した基質を形成し、さまざまな生化学反応において酵素活性を強化して酵素の寿命を延長させます。この防御により酵素の変性と不活性化を防止して、酵素機能の有効性を強化することができます。
特徴および利点
  • デキストランの平均分子量の範囲は1,500,000~2,800,000
  • 水、DMSO、ホルムアミド、エチレングリコール、およびグリセロールに溶けやすい
  • 汎用性が高く、さまざまな実験用途と研究用途に適用可能
調製ノート
最も高いMWのキストランであるD5501(MW範囲=500万~4000万)を除いて、デキストランは水に極めて溶けやすい性質があります。 Sigmaでは、水中で一般的に30 mg/mL超の濃度でデキストランの溶解性を検査します。 デキストランは、DMSO、ホルムアミド、エチレングリコール、およびグリセロールにも溶けやすい性質があります。 中性-水性デキストラン溶液は、110~115で30~45分間オートクレーブ処理することにより滅菌できます。デキストランは、高温で強酸により加水分解できます。デキストランの還元末端基は、アルカリ溶液中で酸化できます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なデキストランを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
メルクの生化学製品に関する追加情報については、このフォームに必要事項を入力してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D5376-100G:
D5376-50G:
D5376-VAR:
D5376-500G:
D5376-BULK:
D5376-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tahmineh Khazaei et al.
Science advances, 6(33), eaba0353-eaba0353 (2020-08-28)
Major changes in the microbiome are associated with health and disease. Some microbiome states persist despite seemingly unfavorable conditions, such as the proliferation of aerobe-anaerobe communities in oxygen-exposed environments in wound infections or small intestinal bacterial overgrowth. Mechanisms underlying transitions
Hideto Katsuta et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 54(6), 4102-4108 (2013-05-23)
To elucidate the role of signals mediated by EphB4 receptor tyrosine kinase and its transmembrane ephrinB2 ligand in corneal lymphatic capillaries. To detect expression of ephrinB2 and EphB4 in mouse corneas, immunohistochemistry of flat-mount corneas from 6- to 10-week-old wild-type
Dextran 40 therapy made safer by pretreatment with dextran 1.
Karl-Gösta Ljungström
Plastic and reconstructive surgery, 120(1), 337-340 (2007-06-19)
Daniele Venturoli et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 288(4), F605-F613 (2005-03-09)
Polydisperse mixtures of dextran or Ficoll have been frequently used as molecular probes for studies of glomerular permselectivity because they are largely inert and not processed (reabsorbed) by the proximal tubules. However, dextrans are linear, flexible molecules, which apparently are
Marco R Celio et al.
The Journal of comparative neurology, 521(14), 3133-3153 (2013-06-22)
A solitary cluster of parvalbumin-positive neurons--the PV1 nucleus--has been observed in the lateral hypothalamus of rodents. In the present study, we mapped the efferent connections of the PV1 nucleus using nonspecific antero- and retrograde tracers in rats, and chemoselective, Cre-dependent
プロトコル
Dextran polymer details: composed mainly of alpha-D-(1-6) linkages with varied branch lengths.
関連コンテンツ
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.