スキップする
D4876
デキストラン from Leuconostoc mesenteroides
average mol wt 150,000
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
化学式:
(C6H10O5)n
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-677-5
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]/D 199°
mol wt
average mol wt 150,000
color
white
solubility
H2O: soluble 20 mg/mL
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Application
デキストランは、血小板凝集剤、血漿体積増量剤、浸透圧調整剤、安定剤、臓器分離媒体(organ separation media)、マトリックス成分、コポリマー、マイクロキャリア、結合剤、粘度調整剤、抗血栓剤、潤滑剤、および物理構造成分として、数多くの用途に使用されています。[1]デキストランは、複合/結合タンパク質の機能 (運動の自由度) を改善する、長いスペーサー・アームとして使用することができます。デキストランは、バイオセンサー・システム用に誘導体化することができます。[2]Dextran 150は、細胞への鉄の供給、細胞膜透過、および赤血球凝集の研究に使用することができます。
デキストランを親水性の長鎖スペ-サ-ア-ムとして使用することで、高分子に作用する固定化タンパク質の性能を向上することができます。
Preparation Note
分子量 (MW) が最も大きなデキストランを除き、D5501 (分子量範囲 = 500万~4000万) は、非常に水溶性の高いデキストランです。 シグマは、おおむね水中で30 mg/mlを超える濃度におけるデキストランの溶解度を試験しています。 また、デキストランは、DMSO、ホルムアミド、エチレングリコール、およびグリセロールにもよく溶けます。 中性の水性デキストラン溶液は、110~115oC、30~45分間のオートクレーブ処理で滅菌することが可能です。デキストランは、高温で強酸によって加水分解されます。デキストラン末端の還元性末端基は、アルカリ性溶液によって酸化されることがあります。
Other Notes
お客様の研究に適したメルクの広範なデキストランを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D4626D5376D9260
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble 20 mg/mL
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
water: 0.1 g/mL, colorless to faintly yellow
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
color
white
color
white
color
white
color
-
mol wt
average mol wt 150,000
mol wt
average mol wt 15,000-30,000
mol wt
average mol wt 1,500,000-2,800,000
mol wt
average mol wt 9,000-11,000
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)