サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kg | カートの在庫状況を確認する | ¥165,000 |
2 kg | カートの在庫状況を確認する | ¥292,000 |
この商品について
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]/D 199°
mol wt
average mol wt 48,000-90,000
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Application
60,000Da未満のデキストランは、一般に、低分子量デキストランとみなされます。[2]低分子量デキストランは、その粘性、凝集特性および浸透特性により、しばしば高分子量デキストランよりも望ましい材料とされています。 高分子量で、水溶性であることから、デキストリンポリマーは多種多様な生物医学的用途に使用されています。また、デキストラン (48,000~90,000) は、血液凝集の誘発にも使用でき、粘性の血漿増量剤 (HVPE) としても使用することができます。[3]
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility water: 100 mg/mL at 25 °C, colorless to faintly yellow | solubility H2O: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| color white | color white to off-white | color white | color white |
| optical activity [α]/D 199° | optical activity [α]20/D 190 to 201 °, c = 2% (w/v) in water | optical activity [α]/D 199° | optical activity [α]/D 199° |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under デキストラン from Leuconostoc mesenteroides
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)