由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
不純物
inosine, essentially free
溶解性
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H12N4O4/c15-2-6-5(16)1-7(18-6)14-4-13-8-9(14)11-3-12-10(8)17/h3-7,15-16H,1-2H2,(H,11,12,17)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI Key
VGONTNSXDCQUGY-RRKCRQDMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D5287-VAR:
D5287-5G:
D5287-BULK:
D5287-1G:
D5287-500MG:
D5287-250MG:
D5287-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)