D4645
3,5-ジクロロ-2-ヒドロキシベンゼンスルホン酸ナトリウム
≥98% purity (TLC), powder
別名:
3,5-ジクロロ-2-ヒドロキシベンゼンスルホン酸, DCHBS, DHBS
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品名
3,5-ジクロロ-2-ヒドロキシベンゼンスルホン酸ナトリウム, used for peroxide measurement
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
色
white to off-white
pH
7 (20 °C, 53 g/L)
mp
>300 °C
溶解性
H2O: 50 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O4S.Na/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)13(10,11)12;/h1-2,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D4645-25G:
D4645-5G:
D4645-BULK:
D4645-100G:
D4645-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)