Merck
A3219
Sigma-Aldrich
2,2′-アジノ-ビス(3-エチルベンゾチアゾリン-6-スルホン酸)
peroxidase substrate, chromogenic, liquid
別名:
ABTS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
製品名
2,2′-アジノ-ビス(3-エチルベンゾチアゾリン-6-スルホン酸), Liquid Substrate System
品質水準
フォーム
liquid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S(O)(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28)/b19-17-,20-18-
InChI Key
ZTOJFFHGPLIVKC-CLFAGFIQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生成物は、酸性緩衝液中の2,2′-アジノ-ビス(3-エチルベンズ-チアゾリン-6-スルホン酸) からなる、すぐに使用できるパーオキシダーゼ用1成分基質として提供されます。基質はパーオキシダーゼと反応する前は無色であり、反応後は青緑色の反応生成物を生成します。終点アッセイ中の反応を止めるために1%のドデシル硫酸ナトリウム(SDS)が使用されることがあります。この基質は可溶性反応生成物を生成するため、免疫ブロット・アプリケーションや組織化学的アプリケーションにはお勧めしません。
アプリケーション
2,2′-アジノ-ビス(3-エチルベンゾチアゾリン-6-スルホン酸) は、ELISA実験でパーオキシダーゼ基質として使用されています。この基質は緑色の可溶性最終生成物を生成します。これは、リグニン酸化活性を評価するための、標準培地平板に広がるコロイド調合液としても使用されています。基質が緑色を呈するのは、微生物ラッカーゼ活性があることを示します。
生物化学的/生理学的作用
2,2′-アジノ-ビス(3-エチルベンゾチアゾリン-6-スルホン酸)(ABTS)は陽イオンであり、過酸化水素存在下で酸化されます。酸化したABTSは青緑色の生成物であり、比色分析によって測定できます。ABTS、過酸化水素、およびミオグロビンの組み合わせは、試料から総抗酸化能(TAC)を測定するのに採用される標準系です。ABTS法はさまざまなpHに適応し、最も広く使用されています。ABTSはフェノール酸化酵素用の基質です。
物理的形状
そのままお使いいただけます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
A3219-100ML:
A3219-100ML-PW:
A3219-BULK:
A3219-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Randall L Davis et al.
Journal of neuroimmunology, 186(1-2), 141-149 (2007-05-04)
Emerging evidence indicates that neuroinflammatory responses in astroglia, including chemokine expression, are altered by opioids. Astroglial chemokines, such as CXCL10, are instrumental in response to many neuropathological insults. Opioid mediated disruption of astroglial CXCL10 expression may be detrimental in opioid
Comparison of DPPH and ABTS assays for determining antioxidant potential of water and methanol extracts of Spirulina platensis
Shalaby EA and Shanab SMM
Indian Journal of Geo-Marine Sciences, 42(5), 556-564 (2013)
A novel automated direct measurement method for total antioxidant capacity using a new generation, more stable ABTS radical cation
Erel O
Clinical Biochemistry, 37(4), 277-285 (2004)
ABTS assay of phenol oxidase activity in soil
Floch C, et al.
Journal of Microbiological Methods, 71(3), 319-324 (2007)
Gabriel Vargas-Asensio et al.
PloS one, 9(11), e113303-e113303 (2014-11-21)
Coleopterans are the most diverse insect order described to date. These organisms have acquired an array of survival mechanisms through their evolution, including highly efficient digestive systems. Therefore, the coleopteran intestinal microbiota constitutes an important source of novel plant cell
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.