スキップする
F5803
o-ジアニシジン 二塩酸塩
Suitable for use in glucose determination
別名:
3,3′-ジメトキシベンゼン 二塩酸塩, ファストブルーB
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥22,800
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H16N2O2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
317.21
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-737-5
Beilstein/REAXYS Number:
3917996
MDL number:
¥22,800
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
form
crystalline
pH range
6.95-7.05
mp
268 °C
solubility
water: 2.5 mg/mL, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2.2ClH/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
InChI key
UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
General description
50 mgのo‐ジアニシジンの入った秤量済みバイアルです。
Application
o-Dianisidine dihydrochloride is suitable for use in the glucose determination. It is suitable reagent used in the following studies:
  • As substrate for the determination of serum ceruloplasmin from its oxidase activity.[1]
  • Determination of total antioxidant response (TAR) against potent free radical reactions by a novel, colorimetric and fully automated method.[2]
  • As colorimetric indicator for the simultaneous semi-quantitative estimation of glucose, lactate and uric acid on paper-based microfluidic devices (microPAD).[3]
  • Myeloperoxidase activity assay.[4]
Biochem/physiol Actions
o-ジアニシジン(3,3'-ジメトキシベンジジン)は、ELISA法での使用に適したペルオキシダーゼ基質です。この基質から生じる可溶性最終産物はイエローオレンジ色で、405 nmにおいて分光光度測定が可能です。反応は5 M HClで停止させることができます。
Disclaimer
恐らく発癌性
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D3252D9154D2679
solubility
water: 2.5 mg/mL, colorless
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL
solubility
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
crystalline
form
powder
form
tablet
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
food and beverages
general analytical
pH range
6.95-7.05
pH range
-
pH range
-
pH range
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-ジアニシジン 二塩酸塩
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
F5803-50MG:4.548173225326E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)