Merck
04340
Supelco
3-(N-エチル-3-メチルアニリノ)-2-ヒドロキシプロパンスルホン酸 ナトリウム塩
for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2, ≥98.0%
別名:
3-(N-エチル-m-トルイジノ)-2-ヒドロキシプロパンスルホン酸 ナトリウム塩, N-エチル-N-(2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル)-m-トルイジン ナトリウム塩, ナトリウム 3-(N-エチル-3-メチルアニリノ)-2-ヒドロキシプロパンスルホンネート, ナトリウム N-エチル-N-(2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル)-m-トルイジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥13,100
¥13,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥13,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18NNaO4S
CAS番号:
分子量:
295.33
Beilstein:
5689521
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥13,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98.0% (dried material, NT)
≥98.0%
フォーム
powder or crystals
品質
for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
8-12% water
SMILES記法
[Na+].CCN(CC(O)CS([O-])(=O)=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H19NO4S.Na/c1-3-13(8-12(14)9-18(15,16)17)11-6-4-5-10(2)7-11;/h4-7,12,14H,3,8-9H2,1-2H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI Key
IRQRBVOQGUPTLG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Water-soluble reagent for the enzymatic photometric determination of hydrogen peroxide[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
04340-500MG:
04340-VAR:
04340-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tamaoku, K., et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 30, 2492-2492 (1982)