サイズを選択してください
¥25,000
出荷可能日2025年4月14日詳細
サイズを選択してください
About This Item
¥25,000
出荷可能日2025年4月14日詳細
おすすめの製品
フォーム
powder
オーガナイザー
Johnson & Johnson
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(=CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34
InChI
1S/C22H22FN3O2/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-25-14-11-18(12-15-25)26-20-5-2-1-4-19(20)24-22(26)28/h1-2,4-5,7-11H,3,6,12-15H2,(H,24,28)
InChI Key
RMEDXOLNCUSCGS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , HTR2A(3356) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D1414-5G:
D1414-BULK:
D1414-VAR:
D1414-250MG:
D1414-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック