Merck
A0424
Sigma-Aldrich
Alverine citrate salt
別名:
NSC 35459
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H27N · C6H8O7
CAS番号:
分子量:
473.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
SMILES記法
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CCCc1ccccc1)CCCc2ccccc2
InChI
1S/C20H27N.C6H8O7/c1-2-21(17-9-15-19-11-5-3-6-12-19)18-10-16-20-13-7-4-8-14-20;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-8,11-14H,2,9-10,15-18H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
RYHCACJBKCOBTJ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の薬理活性研究に用いられます。
  • Saccharomyces cerevisiaeおよびCandida albicansに対するフルコナゾールとの相乗作用
  • 過敏性腸症候群に関連する腹痛におけるシメチコンとの併用の効能
  • エネルギー代謝をミトコンドリア呼吸から解糖に変化させる薬剤に用いる栄養感受性スクリーニング
  • シグナル伝達ネットワークの視点からの薬物効果
  • プロテアソームインヒビターMG132の増幅された細胞毒性作用
  • 相動性平滑筋への作用機構
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A0424-25G:
A0424-VAR:
A0424-BULK:
A0424-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A general practice study to compare alverine citrate with mebeverine hydrochloride in the treatment of irritable bowel syndrome.
G J Tudor
The British journal of clinical practice, 40(7), 276-278 (1986-07-01)
M Bouvier et al.
Gastroenterologie clinique et biologique, 16(4), 334-338 (1992-01-01)
To analyse the mechanisms of the antispasmodic action of alverine, the effects of this drug on the spontaneous motility and nervous control of the proximal colon of the rabbit were studied in vivo. The electrical activity of the colonic smooth
Engin Altintaş et al.
The Turkish journal of gastroenterology : the official journal of Turkish Society of Gastroenterology, 19(3), 174-179 (2008-12-31)
Successful colonoscopy depends on the insertion of the instrument to the cecum, a detailed examination, and minimal discomfort to the patient during the procedure. The aim of this study was to determine the effects of alverine citrate plus simethicone on
Alverine citrate, simeticone, and Rome III irritable bowel syndrome.
A C Ford
Alimentary pharmacology & therapeutics, 31(7), 767-768 (2010-04-27)
D Malka et al.
Journal of hepatology, 27(2), 399-403 (1997-08-01)
We report the case of a 67-year-old woman in whom onset and regression of acute hepatitis were closely related to the time of administration and withdrawal of the smooth muscle relaxant alverine. Antinuclear antibodies were positive, and their titer followed