Merck
O1514
Sigma-Aldrich
オリーブ油
highly refined, low acidity
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
形状
liquid
品質
highly refined, low acidity
密度
D20/4, 0.895-0.924
官能基
ester
oleic acid
脂質タイプ
oils
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オリーブオイルにはフェノール性化合物であるスクアレングルコシドが豊富に含まれています。エクストラバージンオイル(VOQ)には抗酸化物質が豊富であり潜在的な反応性酸素のスカベンジャーです。オリーブオイルは一価不飽和長鎖脂肪酸が豊富でまた酸化されにくいです。オリーブオイルはキサンチンオキシダーゼの活性を弱め癌の進行を調節できる可能性があります。オリーブオイル中の生物由来フェノールは代謝障害、心疾患および神経変性において防護作用をを引き出せるかもしれません。
アプリケーション
オリーブオイルはマウスの表現型検査のための経口サプリメントとして利用されています。ビタミン E、ホエータンパク質および医薬品の溶解のために用いられています。
生物化学的/生理学的作用
オリーブオイルの健康上の効用は抗酸化成分であるヒドロキシチロソール、オレウロペインおよびオレオカンタールと同様、一価不飽和脂肪の割合が高いことに起因します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
動植物油類
危険等級III
Jan Code
O1514-100ML:
O1514-BULK:
O1514-VAR:
O1514-500ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Ginseng extract reduces tacrolimus-induced oxidative stress by modulating autophagy in pancreatic beta cells
Lim SW, et al.
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology, 97(11), 1271-1271 (2017)
Dietary protein dilution limits dyslipidemia in obesity through FGF21-driven fatty acid clearance
Maida A, et al.
The Journal of Nutritional Biochemistry, 57(6), 189-196 (2018)
Kyung-Taek Rim et al.
Safety and health at work, 6(3), 184-191 (2016-03-02)
Chemical mutagenicity is a major hazard that is important to workers' health. Despite the use of large amounts of allyl chloride, the available mutagenicity data for this chemical remains controversial. To clarify the mutagenicity of allyl chloride and because a
Enteroendocrine-derived glucagon-like peptide-2 controls intestinal amino acid transport
Lee J, et al.
Molecular Metabolism, 6(3), 245-255 (2017)
Pharma-nutritional properties of olive oil phenols. transfer of new findings to human nutrition
Crespo M, et al.
Foods (Basel, Switzerland), 7(6), 90-90 (2018)